Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Screw Thread Headspace Closures
Screw thread finish eliminates the need for crimping tools
Marque: DWK Life Sciences W224218
Informations supplémentaires : Poids : 0.24490kg
Description
- À utiliser avec les systèmes d’analyse CTC qui nécessitent des bouchons magnétiques
- Également compatible avec les échantillonneurs automatiques modernes Agilent, Perkin Elmer et Tekmar qui ne nécessitent pas de transport
Spécification
PTFE, Silicone | |
PTFE blanc / silicone bleu transparent | |
Bouchon à vis |