Learn More
DWK Life Sciences™ Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon de lyophilisation fin
Fermeture hermétique
Marque: DWK Life Sciences™ 224100-203
207.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.59400kg
Description
- Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
- Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
Spécification
Non-sterile | |
Gris | |
20 | |
Lyophilisation | |
Caoutchouc chlorobutyle | |
Oui |
3-leg | |
Bouchon de lyophilisation fin | |
2 cm | |
300 Stoppers/Pk. | |
Compatible avec un diamètre interne de 1,3 cm et un diamètre externe de 2 cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum | |
Ribbed Cone |