Learn More
Nasco Sachets d’échantillonnage de surface environnementale Whirl-Pak™ Speci-Sponge™
Échantillonneur d’éponge absorbante stérile pratique dans un sachet Whirl-Pak stérile.
Marque: Nasco B01299WA
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Convenient sterile absorbent sponge sampler in a sterile Whirl-Pak bag
- Conçu pour tester les surfaces de travail et l’équipement pour les agents Salmonella, Listeria et autres agents pathogènes d’origine alimentaire
- Le produit sec “Speci-Sponge” mesure 1,5 × 3 × 0,63 po (3,8 × 7,6 × 1,6 cm) ; non prétraité avec un bactéricide
- Ajoutez simplement du diluant, essuyez la surface d’essai et retournez l’éponge dans son sachet de 18 oz. (532 ml)
- L’échantillon autonome peut alors être expédié pour analyse
- L’éponge va essuyer une grande surface ; les languettes antiperforation du sachet réduisent les dommages à l’échantillon
- La surface d’écriture blanche facilite l’étiquetage et l’identification
Informations sur la commande
Disponible avec ou sans gant stérile.
Spécification
Avec éponge sèche | |
1.6 L | |
0,102 mm | |
12 x 7,5 po (30 x 19 cm) | |
30 cm | |
19 cm |
200 ml (55 oz) | |
Pour les surfaces environnementales | |
4 mil | |
12 in | |
7,5 in |