Learn More
Buerkle™ Pincette à usage unique
Conçues pour le travail de précision en laboratoire, elles permettent de saisir, de tenir et de bouger de petits objets, comme par exemple des tissus fins, des échantillons solides etc.
46.35€ - 84.75€
Spécification
Nb par paquet | 100 |
---|---|
Longueur (impériale) | 5,12 in |
Matériau | Polystyrène |
Longueur (métrique) | 130 mm |
Type de produit | Forceps |
Code produit | Marque | Stérilité | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16505210
|
Buerkle™
5378-0040 |
Non stérile | Pointu, incliné |
50.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16515210
|
Buerkle™
5378-0041 |
Non stérile | Pointues |
46.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16525210
|
Buerkle™
5378-0042 |
Non stérile | Large |
50.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16535210
|
Buerkle™
5378-1040 |
Stérile | Pointu, incliné |
77.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16545210
|
Buerkle™
5378-1041 |
Stérile | Pointues |
77.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16555210
|
Buerkle™
5378-1042 |
Stérile | Large |
84.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La poignée rainurée tient bien dans la main et permet de travailler avec une grande précision
- Les pincettes en plastique, légères et jetables, permettent de travailler sans fatigue. Ces accessoires de laboratoire, fabriqués en salle blanche, satisfont aux normes les plus sévères et évitent toute contamination croisée ou souillure de l’échantillon à analyser
- Les pincettes de laboratoire conviennent à l’utilisation dans l’industrie chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire, dans la filière cosmétique-parfums et dans la science
- PS, blanc
- En option, emballée une par une et stérilisée
- Pour usage unique
- Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
- Longueur totale 130 mm
- Pointue/coudée: Les pointes de la pincette jetable sont fines, lisses et coudées. Les pointes coudées permettent de saisir avec précision différents matériaux et de les manipuler en toute sécurité
- Pointue: Pincette anatomique, pointes droites, rainurées à l’intérieur. Il est ainsi possible de saisir des matériaux délicats
- Pointe large: Pincette dotée de pointes larges. Les larges pointes, lisses et émoussées, empêchent d’endommager les matériaux à la saisie
Spécification
100 | |
Polystyrène | |
Forceps |
5,12 in | |
130 mm |