Learn More
Gilac™ Blanc Bac Plat
Bac plat blanc multi-usages. Large plage de température d'utilisation.
Marque: Gilac™ G154521
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.72900kg
Description
- Bac plat blanc multi-usages
- Large plage de température d'utilisation : de -40°C à +90°C
- Dimensions adaptées aux réfrigérateurs
- Utilisables en:
- bacs de préparation pour produits ruisselants
- bacs à ingrédients
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins
- bacs de fermentation et de décantation
- Emboitable et empilable avec couvercle
Spécification
Plateau | |
Blanc | |
2.6 gal. | |
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires | |
Stockage des aliments | |
1/boîte | |
21.1 in. | |
15.2 in. | |
3.1 in. | |
1.821 lb. |
HDPE | |
Rectangulaires | |
10 L | |
Réfrigérateur | |
Stackable | |
L 540 x l 385 x H 80 mm | |
535 mm | |
385 mm | |
80 mm | |
0,826 kg |