Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains enchevêtrés jetables Scott™ PERFORMANCE
Distribué individuellement, ce qui réduit les déchets et minimise la fréquence de remplissage et donc les coûts. Les essuie-mains enchevêtrés jetables Kimberly-Clark™ Scott™ PERFORMANCE sèchent les mains rapidement et confortablement avec moins d’essuie-tout.
Marque: Kimberly-Clark™ 6659
66.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 6.75900kg
Description
- Essuie-mains enchevêtrés à 1 épaisseur blancs moyens
- Certification contact alimentaire et Ecolabel
- Idéal pour les environnements de contact alimentaire, les zones où les serviettes doivent être jetables, telles que les installations aériennes et hospitalières, ainsi que les toilettes de bureau et d’hôtel très fréquentées
Spécification
Essuie-mains enchevêtrés | |
210 mm | |
Tissu AIRFLEXtrade; | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
210 x 215 mm | |
Pour les zones de contact avec les aliments et les toilettes très fréquentées (bureaux et hôtels) | |
15 x 300 feuilles |
21,53 in | |
215 mm | |
6,75kg (14,85 lbs) | |
blanc | |
Feuilles enchevêtrées | |
Distributeur d’essuie-mains pliés AQUARIUStrade; | |
1 pli |