Learn More
Thermo Scientific™ Rotor caréné pour Cryofuge™ 6000i/8500i
Améliorez la productivité de votre laboratoire grâce au rotor caréné Cryofuge 6000i/8500i, qui est livré avec un couvercle et sans nacelle.
Marque: Thermo Scientific™ 75006606
Description
Améliorez la productivité de votre laboratoire grâce au rotor caréné Thermo Scientific™ Cryofuge™ 6000i/8500i qui est livré avec un couvercle et sans nacelle.
Spécification
Rotor swing-out caréné | |
Rotor swing-out | |
6 x 010 x g (rond), 5 312 x g (double poche de sang) 4 984 x g (double rectangulaire) | |
10 279 | |
90° |
Corps du rotor en acier inoxydable, nacelle en aluminium | |
6 x 1000 mL | |
4 020 tr/min (5 050 tr/min avec Cryofuge 6000i, Cryofuge 8500i) | |
Centrifugeuses grande capacité Thermo Scientific Cryofuge 6000i et 8500i |