Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de lingettes à montage mural
Permet une utilisation mobile pour distribuer rapidement et facilement des lingettes en papier à partir d’un grand rouleau. Le distributeur de lingettes à montage mural Kimberly-Clark™ PROFESSIONAL™ aide à maintenir l’hygiène et à réduire les coûts.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 6146
53.54 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Acier tubulaire bleu
- Idéal pour les zones de restauration très fréquentées
- Peut être déplacé en tant qu’unité autonome ou monté sur un mur
Spécification
Distributeur de lingettes à montage mural | |
32,80 x 51,50 x 30 cm | |
51,5 cm | |
Autonome | |
Distributeur en acier tubulaire |
Bleu | |
32,8 cm | |
30 cm | |
Pour préserver l’hygiène | |
1 de chaque |