Learn More
Daniels Healthcare™ Récipient WIVA avec couvercle solide
Retirez et éliminez les matières biologiques potentiellement dangereuses en toute sécurité. Le récipient Daniels Healthcare™ WIVA avec couvercle solide est conforme aux spécifications BS 7320 pour l’élimination des déchets.
Marque:  Daniels Healthcare™ UKWIVB60-YEL-SLP81
10.95 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.21140kg
Code produit. 15524146
  • 15.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • En PP
  • Avec couvercle
  • Convient à l’élimination des déchets cliniques
  • Conforme à la norme BS7320
Spécification
Spécification
60 L
Jaune
640 mm
335 mm
Bac d’élimination des déchets
BS 7320
400 x 335 x 640 mm
400 mm
Polypropylène