Learn More
Fisherbrand™ Bac de stockage pour station de travail Clearly Safe™
Organisez les produits jetables de laboratoire les plus couramment utilisés dans un seul emplacement centralisé. Le bac de stockage pour station de travail Clearly Safe™ Fisherbrand™ est le support d’accessoire et l’organisateur essentiels pour tout laboratoire.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.34900kg
Description
- Fabrication acrylique
- Idéal pour le stockage des gants, de lingettes Kimwipes™ et de Parafilm™
- Utilisez ces bacs pour stocker les tubes, les pointes,
- Dimensions : 265 x 137 x 440 mm
Spécification
Réservoir de stockage | |
transparent | |
265 x 137 x 440 mm | |
265 mm | |
440 mm |
Acrylique | |
Rectangular | |
10.4 in. | |
137 mm |