Learn More
Bel-Art™ Rouleaux d’étiquettes en papier Write-On™
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à base de solvant pour créer des étiquettes qui resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rouleaux d’étiquettes en papier Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ résistent à l’humidité et à la plupart des solvants. Ils sont parfaits pour les applications à basse température.
34.35€ - 158.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type d’adhésif | Caoutchouc, Résine |
Matériau | Papier |
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation dans des applications à basse température |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13455236
|
Bel-Art™
F13488-0050 |
3 po | 40 yd | 0,5 po | Orange |
86.45€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13465236
|
Bel-Art™
F13487-0050 |
3 po | 40 yd | 0,5 po | Bleu |
86.45€
6 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13405246
|
Bel-Art™
F13487-0075 |
3 po | 40 yd | 0,75 po | Bleu |
77.60€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13435236
|
Bel-Art™
F13484-0050 |
3 po | 40 yd | 0,5 po | Rouge |
86.45€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13495236
|
Bel-Art™
F13485-0075 |
3 po | 40 yd | 0,75 po | Jaune |
69.81€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13455226
|
Bel-Art™
F13480-0075 |
1 po | 15 yd | 0,75 po | Blanc |
34.35€
4 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13475246
|
Bel-Art™
F13487-0100 |
3 po | 40 yd | 1 in | Bleu |
63.65€
3 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13415246
|
Bel-Art™
F13486-0075 |
3 po | 40 yd | 0,75 po | Vert |
76.40€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13474166
|
Bel-Art™
F13483-0050 |
3 po | 40 yd | 0,5 po | Blanc |
79.25€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10045180
|
Bel-Art™
F13490-0075 |
3 po | 60 yd | 0,75 po | Blanc |
89.90€
4 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13425246
|
Bel-Art™
F13488-0075 |
3 po | 40 yd | 0,75 po | Orange |
77.60€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13475236
|
Bel-Art™
F13483-0075 |
3 po | 40 yd | 0,75 po | Blanc |
72.90€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13405236
|
Bel-Art™
F13480-0100 |
1 po | 15 yd | 1 in | Blanc |
41.50€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13435246
|
Bel-Art™
F13483-0100 |
3 in | 40 yd | 1 in | Blanc |
58.30€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13445246
|
Bel-Art™
F13484-0100 |
3 po | 40 yd | 1 in | Rouge |
84.50€
3 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13465246
|
Bel-Art™
F13486-0100 |
3 po | 40 yd | 1 in | Vert |
65.95€
3 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13485236
|
Bel-Art™
F13484-0075 |
3 po | 40 yd | 0,75 po | Rouge |
77.60€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15196324
|
Bel-Art™
F13463-0600 |
3 in | 15 yd | 0,75 po | Assortiment |
158.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13485246
|
Bel-Art™
F13488-0100 |
3 po | 40 yd | 1 in | Orange |
63.65€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13495246
|
Bel-Art™
F13490-0050 |
3 po | 60 yd | 0,5 po | Blanc |
104.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13434720
|
Bel-Art™
F13485-0050 |
3 po | 40 yd | 0,5 po | Jaune |
76.50€
6 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13455246
|
Bel-Art™
F13485-0100 |
3 po | 40 yd | 1 in | Jaune |
84.50€
3 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13445236
|
Bel-Art™
F13486-0050 |
3 po | 40 yd | 0,5 po | Vert |
76.60€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à base de solvant pour créer des étiquettes qui resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rouleaux d’étiquettes en papier Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ résistent à l’humidité et à la plupart des solvants. Ils sont parfaits pour les applications à basse température.
- Adhèrent à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère PTFE
- Se détachent sans laisser de résidu collant
- Le texte écrit au crayon, au stylo à bille ou au marqueur à base de solvant reste lisible même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
- Le papier coloré et son adhésif en résine de caoutchouc résistent à l’humidité et à la plupart des solvants
- Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 157°C (315°F) pendant 30 minutes ou 80°C (176°F) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu’à -80°C (-112°F)
- Résiste à un cycle d’autoclavage à la vapeur à 121°C (250°F) et à une irradiation aux rayons gamma comprise entre 13,0 et 45,0 kGy
Spécification
Autoclavables | |
Caoutchouc, Résine | |
Papier | |
Pour une utilisation dans des applications à basse température |