Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane en PTFE mouillable à l’eau
Membrane avec compatibilité chimique pour les solutions aqueuses et les solvants agressifs.
143.00€ - 758.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PTFE mouillable à l’eau |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 280 μm |
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17134521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60548 |
0,45 μm | 47 mm |
309.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60539 |
0,2 μm | 47 mm |
344.69€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60542 |
0,2 μm | 50 mm |
242.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60547 |
0,45 μm | 25 mm |
143.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60550 |
0,45 μm | 50 mm |
282.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17154521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60551 |
0,45 μm | 90 mm |
758.00€
75 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60538 |
0,2 μm | 25 mm |
168.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Modularité exceptionnelle
- Filtre les solutions aqueuses ou les produits chimiques agressifs
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE mouillable à l’eau | |
Non stérile | |
280 μm |