Learn More
Kimberly-Clark™ Papier essuie-tout pour service & commerce de détail WypAll™ Reach™ - Alimentation centrale / blanc
Conçu pour l’essuyage léger dans les environnements de vente au détail et d’entretien
Marque: Kimberly-Clark™ 7404
36.43 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.82000kg
Description
- 1 pli
- Aide à briser la chaîne de transmission des germes
- Peut être utilisée avec un détergent ou un désinfectant
- Réduit la consommation de papier et les déchets de papier de plus de 20 %
- Résistance et absorbance exceptionnelles
Applications :
- Environnements de vente au détail et d’entretien
- Espaces de travail
- Véhicules
- Bureaux
- Siège
- Zones de préparation des aliments
- Applications de vaporisation et d’essuyage avec de l’acide peracétique, du peroxyde d’hydrogène, des composés d’ammonium quaternaire
Compatibles avec :
- Distributeur de lingettes en papier Portable WypAll™ Reach™ (6221)
- Prévenir la transmission de bactéries d’origine alimentaire
Remarques :
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour la dilution, l’application et le temps de contact
Spécification
Papier pour essuyer | |
18,5 cm | |
Dévidage central | |
Désinfection | |
950 feuilles/rouleau |
38 cm | |
Blanc | |
38 x 18,5 cm | |
Environnements de vente au détail et d’entretien, préparation alimentaire, distributeur de lingettes en papier Portable WypAll™ Reach™ (6621) |