Learn More
Xanthine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10081600
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
69-89-6
C5H4N4O2
152.11
MFCD00078453
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
1188
CHEBI:17712
3,7-dihydropurine-2,6-dione
C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
69-89-6
C5H4N4O2
152.11
MFCD00078453
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
1188
CHEBI:17712
3,7-dihydropurine-2,6-dione
C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Xanthine
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 5 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 26, 447
Merck Index 15, 10257
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/14.5l (16°C). Other solubilities: soluble in potassium hydroxide and mineral acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Spectrophotométrie 98 to 102% (lambda max. 278nm,pH 10) molar absorptivity 9300+/-2%,on dry basis
Poids de la formule 152.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Xanthine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.