Learn More
Labcon Cônes de pipette pour filtre aérosol ZAP™ de 1000 μl
Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
Marque: Labcon 1097-965-006-9
83.97 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 14.69640kg
Description
- Pointe de pipette
- Filtre aérosol
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1000 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
75,9 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 Cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
2,98 in | |
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
Manipulation de liquides | |
Cône UltraFine, Flextop | |
96 cônes/rack | |
Conviennent aux pipettes de 1000 µl les plus appréciées | |
ZAPTM |