Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
57.45€ - 112.00€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μL |
---|---|
Filtré | Filtered |
Couleur | Clear |
Longueur (impériale) | 1.95 in. |
Longueur (métrique) | 49.7 mm |
Code produit | Marque | Autoclavable | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Autoclavable | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Price | Quantity & Availability | ||
16633972
|
Labcon™
1152-165-000-9 |
Non autoclavable | Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Emballé | Stérile |
75.50€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16653972
|
Labcon™
1152-965-006-9 |
Autoclavable | Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Portoir, 96 | Stérile |
112.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16643972
|
Labcon™
1152-960-006-9 |
Not Autoclavable | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Rack, 96 | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17517856
|
Labcon™
1152-800-000-9 |
Autoclavable | ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Emballé | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- ZAP™ Aerosol Filter
- Wide bore, 1.45 mm orifice for viscous samples or whole cells
- Patented, robotically inserted, endotoxin-free filter
- Made in USA
Specifications
200 μL | |
Clear | |
49.7 mm | |
Wide Orifice, Bevel Point | |
Universal Fit | |
ZAP |
Filtered | |
1.95 in. | |
Liquid Handling | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |