Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with Wide Orifice
Ultra low fluid retention
Brand: Labcon 1146-965-006-9
Code nomenclature Nacres: NB.02
Additional Details : Poids : 14.96850kg
Description
- Pointe de pipette
- Large orifice
- Adaptées aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
- Très faible rétention de liquide
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Specifications
200 μl | |
Stérile | |
Violet | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 10 boîtes/carton | |
RT | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
À filtre | |
Naturel | |
Non autoclavable | |
49,7 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
À orifice large | |
96 cônes / rack | |
Oui | |
Adaptées aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
ZAPTM |