Pour répondre aux exigences des processus de remplissage et de finition pour la production d'AcM, les produits doivent être préparés dans un environnement de classe ISO 5 et être conformes aux normes de stérilité, d'apyrogénicité et d'absence de particules (USP71, USP85, USP758). En outre, ils doivent être validés pour le stockage de produits pharmaceutiques congelés ou lyophilisés et pour la compatibilité avec la protéine et les excipients de la formulation finale. Explorez nos choix de produits pour le remplissage et la finition des AcM, y compris les flacons RTF, les produits chimiques, les tampons, l'eau de production et les produits de contrôle de l'environnement.