UserName
Certitude Des Résultats Équipements De Laboratoire
Les incubateurs à CO₂ : un atout clé dans la lutte contre les maladies
Mai, 2023 | 3 min de lecture | par: Binder
Les incubateurs à CO₂ : un atout clé dans la lutte contre les maladies
Introduction
La recherche sur les cellules souches occupe une place centrale dans la lutte contre de nombreuses maladies. En médecine régénérative, elle a ouvert des perspectives inédites : thérapies cellulaires et greffes issues de tissus cultivés in vitro permettent désormais de réparer ou remplacer des cellules et organes défectueux.
Les cellules souches embryonnaires (CSE) sont des cellules restées dans leur phase initiale de croissance embryonnaire.
Leur capacité de prolifération quasi illimitée et leur potentiel de différenciation vers tout type cellulaire en font une ressource précieuse pour la recherche et les thérapies innovantes. Les scientifiques se concentrent aujourd’hui sur la compréhension des mécanismes de développement, de multiplication et de différenciation des CSE. Ces travaux ouvrent la voie à des traitements prometteurs contre des affections graves telles que les maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives
Le défi : recréer les conditions idéales de croissance
Les expériences sur cultures cellulaires exigent un contrôle rigoureux de l’environnement. Pour que les cellules se développent sainement, il faut : une température constante, afin d’éviter tout stress cellulaire ou choc thermique ; une humidité stable, pour prévenir le dessèchement des cultures ; et surtout, un environnement stérile et sans contamination. Un incubateur à CO₂ destiné à la recherche sur les cellules souches doit donc assurer : une atmosphère homogène, une température et une humidité parfaitement uniformes, et une absence totale de condensation, souvent source de contamination microbienne.
La solution BINDER™ : performance, sécurité et précision
Pour répondre à ces exigences élevées, de nombreux laboratoires font confiance aux incubateurs à CO₂ BINDER™. Ces appareils combinent fiabilité, précision et hygiène maximale, garantissant des conditions idéales pour les cultures cellulaires les plus sensibles. Les principaux atouts des incubateurs BINDER™ :
  • Autostérilisation à l’air chaud (180 °C) : élimine les agents contaminants et réduit pratiquement à zéro le risque de contamination externe. 
  • Uniformité thermique exceptionnelle : assure des conditions homogènes à tous les niveaux de la chambre de culture. Humidité relative élevée (jusqu’à 95 %) : protège les cellules contre l’évaporation et le dessèchement, même lors des ouvertures de porte fréquentes. 
  • Capteurs infrarouges CO₂/O₂ sans dérive : garantissent une mesure stable et précise des gaz, maintenant ainsi un pH constant dans le milieu de culture. 
  • Grâce à ces technologies, les incubateurs BINDER™ offrent une croissance cellulaire optimale, une reproductibilité des résultats et une sécurité maximale pour les chercheurs travaillant sur des lignées cellulaires humaines ou mammaliennes à forte valeur scientifique.
L'autostérilisation réduit le risque potentiel de contamination externe à un niveau pratiquement inexistant. Il s'agit d'une considération vraiment essentielle lorsqu'on travaille avec des cellules humaines et mammaliennes de grande valeur. En outre, BINDER™ garantit une distribution uniforme de la température à tous les niveaux. Qui plus est, le système d'humidification assure un niveau d'humidité élevé, offrant une protection optimale contre l'évaporation des cultures, et les temps de récupération rapide de l'humidité minimisent la probabilité de dégradation des cellules lors de l'ouverture de la porte. Enfin, le système de mesure du CO2 sans dérive, doté d'un capteur infrarouge, assure une distribution stable et homogène du gaz, ce qui permet non seulement de stabiliser la valeur du pH dans le milieu à long terme, mais aussi de garantir une croissance cellulaire optimale.