UserName
Nouvelle Technologie Innovante Équipements De Laboratoire
L'innovation par l'automatisation de la PCR numérique
Août, 2023 | 4 min de lecture | Par: Applied Biosystems
L'innovation par l'automatisation de la PCR numérique
L'innovation par l'automatisation des laboratoires de PCR numérique (dPCR) est désormais une réalité. Le système Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ dPCR associe la puissance de la quantification absolue par dPCR à la simplicité d'un flux de travail qPCR.
"Les résultats homogènes sont importants et l'innovation, grâce à l'utilisation des plaques dPCR microfluidiques MAP16, ouvre de nouveaux horizons aux chercheurs."
Vous avez besoin d'analyser plus d'échantillons qPCR de manière efficace ?
Avec une seule étape pratique qui prend 5 minutes, la dPCR est maintenant plus facile que jamais, le tout sans avoir besoin d'une courbe standard. Les caractéristiques du système QuantStudio™ Absolute Q™ comprennent:
  • Flux de travail simple et pratique de type qPCR avec seulement 5 minutes de temps de manipulation
  • Réduction des erreurs et des saisies manuelles grâce à toutes les fonctions intégrées dans un seul instrument
  • Augmentation de la productivité avec des résultats en 90 minutes seulement
  • Réduction des temps d'arrêt grâce à l'assistance à distance intelligente, qui signale les problèmes à l'assistance technique pour une résolution rapide
  • QuantStudio™ Absolute Q™ dPCR Software, qui permet une configuration, une surveillance et une analyse intuitives
  • Fonctionnalités de sécurité, d'audit et de signature électronique pour la prise en charge de la conformité 21CFR Part 11
  • Compatible avec les tests dPCR Absolute Q™ Liquid Biopsy pour les applications en oncologie, ainsi qu'avec notre portefeuille de tests TaqMan. pour l'expression génique, la variation génétique, la régulation des gènes et d'autres expériences de quantification
Vous cherchez à améliorer la sensibilité des cibles rares d'ADN et d'ARN lors de vos tests qPCR ?
De nouvelles technologies telles que le système Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ dPCR et les plaques microfluidiques MAP16 apportent de l'innovation au laboratoire et permettent aux scientifiques qui mettent en commun différentes données d'échantillons de détecter des cibles de très faible abondance, augmentant ainsi la sensibilité et la limite de détection. Alors que le volume d'entrée des échantillons PCR peut affecter votre capacité à détecter des cibles ultra-rares, même celles ayant une fréquence d'allèle mutant (MAF) de 0,1 pour cent peuvent être détectées à l'aide de plusieurs réseaux dPCR sur une plaque QuantStudio™ MAP16 en utilisant la fonction de mise en commun numérique du logiciel d'analyse Absolute Q™.
Les points forts comprennent :
  • Le pooling numérique, qui combine les données de plusieurs plaques dPCR pour permettre l'analyse d'un volume d'échantillons plus important que la PCR quantitative conventionnelle.
  • QuantStudio™ MAP16 dPCR Plates, qui contiennent 16 réseaux avec un total de 327 680 microchambres qui peuvent être regroupées numériquement.
L'analyse d'un mélange d'ADN MAF (0,1 pour cent, 27μL) à l'aide de quatre réseaux combinés sur une plaque QuantStudio™ MAP16 (36μL de mélange dPCR) pourrait être utilisée pour une multitude d'applications de détection de cibles rares dans l'espace de la médecine de précision, comme pour le suivi de la réponse au traitement, le dépistage de la maladie résiduelle minimale et l'identification rapide de la résistance aux médicaments liée à la mutation.
Les résultats de votre PCR sont-ils imprécis et vos échantillons ont-ils des effets inhibiteurs ?
Les scientifiques sont souvent confrontés à un manque de reproductibilité de leurs résultats et à des effets inhibiteurs dans leurs échantillons. C'est pourquoi la recherche de meilleurs moyens de quantifier les cibles d'ADN et d'ARN avec une précision et une reproductibilité accrues fait l'objet d'un intérêt constant.MAP16 Microfluidic Plates are a key component of the QuantStudio™ Absolute Q™ dPCR System and are powered by patented microfluidic array plate (MAP) technology.
Les plaques microfluidiques MAP16 sont un élément clé du système dPCR QuantStudio™ Absolute Q™ et sont alimentées par la technologie brevetée des plaques microfluidiques (MAP).
Les points forts comprennent :
  • Séparation cohérente et automatisée d'un échantillon en 20 000 microchambres avec un coefficient de variation (CV) de moins de 1 %, le meilleur de l'industrie.
  • Plaques moulées par micro-injection pour surmonter les incohérences et le volume mort élevé, permettant un volume précis de microchambres et une distribution cohérente des échantillons, et donc l'analyse de plus de 98 % du volume chargé.
  • Réseaux de microchambres fixes et pression pneumatique positive pour distribuer (ou numériser) les réactifs pour la dPCR, par opposition à d'autres méthodes telles que la PCR numérique en gouttelettes qui utilisent le cisaillement des fluides pour générer des gouttelettes moins homogènes et plus variables dans les résultats.
  • Plaques constituées d'une grille 4 x 4 de matrices dPCR, chacune contenant 20 480 microchambres fixes. Une conception qui permet une flexibilité dans le nombre d'échantillons ou de réseaux exécutés simultanément sans sacrifier la qualité des données.
La précision et l'exactitude inégalées du système Absolute Q™ et des plaques MAP16 permettent aux chercheurs d'avoir confiance dans leurs mesures à travers les réplicats et les expériences.