UserName
Développement Durable Équipements De Laboratoire
Quelles technologies permettent de réduire la consommation d’énergie et l’impact environnemental avec des centrifugeuses sur pied haute performance?
Septembre, 2023 | 3 min de lecture | Par: Thermo Scientific
Quelles technologies permettent de réduire la consommation d’énergie et l’impact environnemental avec des centrifugeuses sur pied haute performance?
Introduction
Les centrifugeuses ultra-rapides sont des instruments essentiels dans la recherche fondamentale et les applications de bioprocédés, et leur utilisation continue peut contribuer de manière significative à la consommation énergétique globale d’un laboratoire. Pour gérer la consommation d’énergie et l’impact environnemental dans des environnements à forte utilisation, les centrifugeuses ultra-rapides Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000 et LYNX 6000 disposent d’un mode écologique (Green Mode), permettant à la centrifugeuse de se mettre en veille lorsqu’elle n’est pas utilisée pendant plus de 2 heures. Avec la centrifugeuse Sorvall LYNX 6000, des économies d’énergie supplémentaires sont rendues possibles grâce à sa fonction Smart Vacuum. De plus, ces centrifugeuses sont conformes aux directives sur la Restriction des Substances Dangereuses (RoHS) et sur les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (WEEE), et sont emballées avec des matériaux respectueux de l’environnement.
Mode écologique 
Lorsqu’elle n’est pas utilisée pendant plus de 2 heures, une centrifugeuse ultra-rapide Sorvall LYNX peut être mise en veille grâce à son Green Mode. Une simple pression sur le panneau de commande réveille la centrifugeuse pour une utilisation immédiate. Durant les périodes de faible utilisation, comme la nuit ou le week-end, cela peut permettre d’importantes économies d’énergie – jusqu’à 64 % par rapport à notre génération précédente de centrifugeuses ultra-rapides Thermo Scientific (figure 1).
24690-table1.jpg
Figure 1. Comparaison de la consommation d’énergie avec et sans Green Mode (pour une centrifugeuse au repos)
Smart Vacuum
Smart Vacuum, disponible sur la centrifugeuse Sorvall LYNX 6000, élimine jusqu’à 80 % de l’air à l’intérieur de la chambre de centrifugation. Par conséquent, la friction de l’air sur le rotor en rotation est fortement réduite, et la puissance nécessaire pour faire tourner et refroidir le rotor diminue jusqu’à 74 % par rapport à des conditions de fonctionnement identiques sur notre génération précédente de centrifugeuses ultra-rapides Thermo Scientific (figure 2).
24690-table2.jpg
Figure 2. Comparaison de la consommation d’énergie avec et sans Smart Vacuum (pour des rotors de 6 × 1000 mL fonctionnant à 8 500 tr/min et 4 °C)
Emballage de produit écologique
Les centrifugeuses ultra-rapides sont emballées dans des cartons ondulés recyclés avec une housse de protection biodégradable. De plus, la fibre de bois vierge utilisée pour le transport est produite dans des plantations durables où chaque arbre abattu est remplacé par deux nouveaux plants, soutenant ainsi la gestion des écosystèmes forestiers.
Résumé
Dans les environnements de recherche et de bioprocédés à forte utilisation, les centrifugeuses ultra-rapides Thermo Scientific Sorvall LYNX offrent des économies d’énergie considérables grâce à leurs options Green Mode et Smart Vacuum, ainsi qu’une durabilité renforcée grâce à leur emballage écologique. Découvrez comment vous pouvez simplifier les performances, économiser de l’énergie et améliorer la durabilité.