UserName
Productivité Et Optimisation Des Laboratoires Consommables
Optimisez votre immunoprécipitation (IP) avec les Nano-Traps ChromoTek
Décembre, 2024 | 3 min de lecture | De: Proteintech
Optimisez votre immunoprécipitation (IP) avec les Nano-Traps ChromoTek
Billes d'affinité prêtes à l'emploi pour une immunoprécipitation rapide et efficace
Les Nano-Traps de ChromoTek sont la référence en matière d'immunoprécipitation (IP) et permettent une capture rapide et fiable des protéines faiblement exprimées en une seule bande. Ils se composent de nanocorps couplés à des billes et sont prêts à être utilisés dans les applications suivantes : IP, Co-IP, Co-IP/spectrométrie de masse (MS), essai sur billes, analyse ChIP/RIP et essai de protéines fluorescentes scindées.
Parcourir tous les Nano-Traps de Chromotek
Parcourir tous les réactifs à base de nanocorps de Chromotek
Avantages des Nano-Traps
Les avantages du système Nano-Trap incluent :
  • Pas de chaînes lourdes et légères d'anticorps
  • Conditions de lavage strictes
  • Faible fond de protéines de cellules hôtes
  • Capture très efficace, sans protéine dans le flux traversant
  • Haute affinité pour la liaison des protéines exprimées à de faibles niveaux
  • Temps d'incubation court (30-60 min)
  • Exprimé et validé par recombinaison
Cibles Disponibles pour Nano-Traps
Exemples de cibles pour Nano-Traps incluent celles listées ci-dessous et bien d'autres :
  • GFP
  • V5
  • DYKDDDDK
  • Myc
  • HA-tag
  • Ubiquitine
Lors de l'utilisation de Nano-Traps, la quantité de protéine d'intérêt (POI) immunoprécipitée est significativement plus élevée et le fond est réduit par rapport à une IP réalisée avec un anticorps conventionnel (voir Figure 1). Les Nano-Traps fournissent des fractions pures de POI immunoprécipitées sans contamination par les chaînes lourdes et légères d'anticorps.
28362_Lab_Reporter_Image1.jpg
Figure 1 : IP d'une protéine d'intérêt (POI) par Nano-Traps (à gauche) comparée à des anticorps conventionnels couplés à des billes de Protéine A/G (à droite), analysée par SDS-PAGE. M : marqueur ; B : lié.
GFP-Traps pour l'immunoprécipitation
Lors de l'utilisation d'un GFP-Trap™ pour la capture des protéines de fusion GFP, la quantité de GFP immunoprécipitée est significativement plus élevée et le fond est réduit par rapport à une IP réalisée avec un anticorps anti-GFP conventionnel conjugué à des billes de Protéine A/G.
Pas de fragments d'anticorps de chaînes lourdes et légères, et fond supérieur
Les chaînes lourdes et légères d'anticorps sont contaminantes ; cependant, un GFP-Trap fournit des fractions pures de protéines de fusion GFP immunoprécipitées sans cette contamination (voir Figure 2). Les GFP-Traps de ChromoTek ont été cités par des chercheurs plus de 5 000 fois et sont les anticorps monoclonaux anti-GFP les plus fréquemment cités. En tant que tels, ils sont la référence pour l'immunoprécipitation des protéines de fusion GFP.
28362_Lab_Reporter_Image2.jpg
Figure 2 : IP de GFP utilisant un GFP-Trap comparé à un anticorps anti-GFP conventionnel couplé à des billes de Protéine A/G, analysée par SDS-PAGE. B : lié ; I : entrée ; FT : flux traversant.
Formats de GFP-Trap prêts à l'emploi
Les GFP-Traps se composent d'un nanocorps anti-GFP conjugué à différentes résines. Le GFP-Trap est disponible sous forme de billes d'agarose, de billes d'agarose magnétiques, de particules magnétiques ou de plaques de 96 puits. Voici des exemples de ces GFP-Traps et de leurs caractéristiques/utilisations :
  • GFP-Trap Agarose : Fond le plus bas et IP à haute capacité de liaison
  • GFP-Trap Agarose Magnétique : Séparation magnétique et IP à haute capacité de liaison
  • GFP-Trap Particules Magnétiques (M-270) : Capture de grandes protéines/complexes
  • GFP-Trap Plaques Multiwell : Applications à haut débit et ELISA
  • GFP-Trap Kits : Incluant un tampon de lyse pour cellules de mammifères, des tampons de lavage et d'élution