UserName
Développement Durable Consommables
Réduisez l’impact environnemental de votre laboratoire
Mars, 2025 | 3 min de lecture | Par: Thermo Scientific
Réduisez l’impact environnemental de votre laboratoire
Les laboratoires permettent la réalisation de recherches importantes, mais ils nécessitent beaucoup d’énergie pour fonctionner, bien plus qu’un bâtiment de bureaux moyen. De nombreux scientifiques expriment des préoccupations concernant la durabilité environnementale et les problèmes liés aux déchets en laboratoire. De la planification à la découverte, découvrez comment même les plus petits choix que vous faites en tant qu’innovateur et professionnel de laboratoire peuvent contribuer à un monde meilleur.
Conceptions économes en ressources
La durabilité commence dès le départ. Recherchez des produits conçus pour minimiser votre utilisation et votre exposition aux matériaux dangereux, et achetez auprès de fabricants qui prennent en compte le cycle de vie complet de leurs fournitures de laboratoire. Recherchez des fournisseurs qui fournissent des données concernant leurs allégations environnementales via un label ACT ou un autre marquage de produit axé sur la durabilité.
Les produits Thermo Scientific™ font partie d’un programme géré par l’organisation à but non lucratif My Green Lab (mygreenlab.org), qui fournit une étiquette d’évaluation environnementale pour les produits de laboratoire. Le label ACT met l’accent sur la responsabilité (A), la cohérence (C) et la transparence (T) concernant la fabrication, l’utilisation d’énergie et d’eau, l’emballage et la gestion en fin de vie.
Le label ACT facilite la comparaison et la sélection de produits respectueux de l’environnement. Il peut guider vos décisions d’achat ou vous aider à évaluer l’impact d’un produit déjà utilisé.
Consommables réutilisables
Les consommables en plastique sont souvent le meilleur choix pour votre laboratoire, surtout ceux que vous pouvez réutiliser encore et encore. Comme c’est le cas pour de nombreux produits Thermo Scientific™ Nalgene™, lorsque vous serez prêt à vous en séparer, vous pourrez peut-être les recycler. Beaucoup de nos produits sont fabriqués en polypropylène et en polyéthylène, des plastiques recyclables.
Les produits suivants sont fabriqués à partir de plastiques de qualité laboratoire, garantissant des niveaux faibles et fiables de lixiviables et extractibles.
Bouteilles Nalgene à Large Ouverture en PEHD
Choisissez les bouteilles Thermo Scientific Nalgene à large ouverture et de qualité laboratoire (PEHD) pour d’innombrables applications sur le terrain. Ces contenants offrent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, et conviennent pour une utilisation au congélateur jusqu’à -100 °C. Ils sont également étanches lorsqu’ils sont utilisés avec les bouchons Nalgene.
Cylindres Gradués en Polypropylène Nalgene
Effectuez des applications avec précision grâce aux cylindres gradués Thermo Scientific Nalgene en polypropylène, dotés de becs verseurs généreux, de graduations moulées et d’une grande base bleue. Il n’y a pas de ménisque pour perturber les lectures, ce qui permet d’éliminer les approximations. Les cylindres peuvent être stérilisés chimiquement et conviennent à un usage alimentaire et pour les boissons.
Béchers en Polypropylène Nalgene
Effectuez des versements précis et efficaces avec les béchers Griffin bas Thermo Scientific Nalgene en polypropylène. Ces béchers possèdent un design à bec unique et des graduations sérigraphiées faciles à lire. Leur construction robuste et réutilisable durera des années dans des conditions de laboratoire typiques et respecte les normes internationales ISO/DIN 7056 pour la précision des plastiques de laboratoire.
Chez Thermo Fisher Scientific, nous stimulons l’innovation pour avoir un impact positif dans le monde.
En savoir plus sur notre programme de durabilité environnementale.