UserName
Productivité Et Optimisation Des Laboratoires Équipements De Laboratoire
Lancement de la gamme de compteurs électrochimiques Fisherbrand™ accumet™ AR
Décembre, 2025 | 5 minutes de lecture | Par: Fisherbrand
Lancement de la gamme de compteurs électrochimiques Fisherbrand™ accumet™ AR
Le canal Fisher Scientific est heureux de présenter la nouvelle gamme Fisherbrand™ accumet™ AR de compteurs électrochimiques. Conçue pour répondre aux exigences évolutives des laboratoires modernes, cette gamme réunit précision, fiabilité et accessibilité au sein d’une plateforme performante. S’appuyant sur le succès de la gamme Fisherbrand accumet AB, la série AR offre des fonctionnalités améliorées, un contrôle accru des mesures et une meilleure visibilité afin de prendre en charge des workflows électrochimiques complexes en recherche comme en analyse de routine.
Spécifications et modèles
La gamme AR comprend cinq modèles, chacun adapté à des exigences de mesure spécifiques :
accumet AR415 Compteur de pH
Mesures précises et fiables du pH et de la température pour un usage quotidien de routine.
accumet AR425 Compteur pH/Ions
Mesures polyvalentes incluant le pH, les électrodes sélectives d’ions (ISE), les millivolts et la température.
accumet AR430 Compteur de conductivité
Mesures de conductivité à paramètre unique avec compensation automatique de la température.
accumet AR440 Compteur d’oxygène dissous
Mesures fiables de l’oxygène dissous à paramètre unique pour les applications de routine.
accumet AR450 Compteur pH/Ions/Conductivité
Instrument puissant à double canal combinant les mesures de pH, d’ions et de conductivité dans un seul appareil.
Fonctionnalités clés communes à la famille de compteurs
Affichage avancé et interface utilisateur
Chaque modèle de la série AR est équipé d’un grand écran tactile capacitif couleur de 7 pouces, compatible avec l’utilisation de gants de laboratoire. Il permet une configuration, une calibration et une utilisation intuitives. L’interface affiche en temps réel les données issues des capteurs connectés avec une grande clarté. Le partage d’une interface commune entre les modèles pH, ions, conductivité et oxygène dissous garantit une prise en main homogène dans tout le laboratoire.
Collecte de données et sécurité renforcées
Optimisez vos workflows grâce à trois modes de mesure : continu, lecture automatique et lecture temporisée. Jusqu’à dix méthodes peuvent être enregistrées afin d’améliorer l’efficacité et la reproductibilité. Les compteurs peuvent stocker jusqu’à 5 000 ensembles de données et dix journaux de calibration par paramètre, chacun accompagné d’horodatages pour assurer la traçabilité.
Parmi les fonctionnalités supplémentaires :
  • Rapports personnalisés et intégration fluide avec les systèmes LIMS
  • Exportation des données via imprimante, ordinateur ou clé USB
  • Connexions utilisateurs personnalisées et niveaux d’autorisation pour garantir sécurité et responsabilité
Conception robuste et facilité d’utilisation
Dotés d’un boîtier IP54, ces compteurs sont conçus pour résister aux conditions courantes du laboratoire, y compris les éclaboussures accidentelles et les contaminants présents sur la paillasse. Chaque système comprend un support universel pour électrodes pouvant accueillir jusqu’à quatre capteurs de 12 mm ainsi qu’une sonde ATC de 6,5 mm avec capuchon. La gestion des câbles et le positionnement par friction assurent stabilité et confort aussi bien pendant l’utilisation que lors du rangement. L’ensemble de la gamme est conçu pour une utilisation quotidienne répétée dans des environnements de laboratoire variés.
La famille Fisherbrand™ accumet™ AR
accumet AR415 Compteur de pH
Instrument précis à canal unique, idéal pour les mesures de routine du pH, du mV, de l’ORP et de la température. Il propose :
  • Plage de mesure : −2,00 à 20,00 pH (±200 mV)
  • Résolution : 0,001 pH (0,1 mV)
  • Calibration pH à un à cinq points avec reconnaissance manuelle ou automatique des tampons
  • Compatibilité avec les capteurs BNC, DIN (ATC) et à broche de référence
accumet AR425 Compteur pH/Ions
Offre toutes les fonctionnalités du modèle AR415 avec en plus la détection d’ions :
  • Plage de mesure : 0,0001 à 19 999
  • Résolution jusqu’à 0,0001
  • Affichage des résultats en ppm, mg/L, M ou sans unité
accumet AR430 Compteur de conductivité
Conçu pour les mesures de conductivité, TDS, salinité et résistivité :
  • Plage : 0,010 µS/cm à 3000 mS/cm
  • Résolution minimale : 0,001 µS/cm
  • Sélection automatique de la plage jusqu’à 4 chiffres
  • Précision relative : ±1 % de la lecture au-dessus de 3 µS/cm, ±1 % ±0,01 µS/cm à ou en dessous de 3 µS/cm
accumet AR440 Compteur d’oxygène dissous
Pour électrodes polarographiques, avec :
  • Plage : 0,0 à 600,0 % de saturation ; 0,01 à 90,0 mg/L ou ppm
  • Résolution : 0,1 ou 1 % de saturation ; 0,01 ou 0,1 mg/L ou ppm
  • Précision relative : ±2 % de saturation ; ±0,02 mg/L ou ppm
accumet AR450 Compteur pH/Ions/Conductivité
Compteur haute performance à double canal combinant les capacités complètes des modèles AR425 et AR430 :
  • Canal 1 : entrées BNC, DIN (ATC) et référence
  • Canal 2 : entrée DIN
  • Mesures simultanées du pH et de la conductivité
  • Affichage en temps réel de deux paramètres pour une surveillance et une documentation simplifiées
La gamme Fisherbrand™ accumet™ AR est conçue pour améliorer la productivité en laboratoire en fournissant des mesures fiables et précises grâce à des interfaces modernes et conviviales. Ces compteurs offrent des fonctionnalités avancées à un coût plus maîtrisé, garantissant une accessibilité accrue sans compromis sur la qualité. Disponibles en appareils autonomes ou en kits dédiés aux applications, ils constituent des solutions complètes adaptées aux besoins des laboratoires.
Conclusion
Le lancement de la gamme de compteurs électrochimiques Fisherbrand™ accumet™ AR marque une avancée majeure dans l’instrumentation de laboratoire. Grâce à leur combinaison de précision, de robustesse, de fonctionnalités avancées et de prix maîtrisé, ces compteurs sont destinés à devenir des outils essentiels pour la recherche scientifique, la surveillance environnementale et les applications industrielles.
Pour en savoir plus sur la gamme Fisherbrand™ accumet™ AR, consultez notre site web ou contactez votre représentant Fisher Scientific.