UserName
Nouvelle Technologie Innovante Équipements De Laboratoire
Présentation de la nouvelle gamme de balances OHAUS EXPLORER
Décembre, 2025 | 3 minutes de lecture | Par: Ohaus
Présentation de la nouvelle gamme de balances OHAUS EXPLORER
La nouvelle gamme de balances EXPLORER s’appuie sur plus de 100 ans d’expertise en ingénierie de précision et sur une connaissance approfondie des besoins des utilisateurs pour offrir une solution conçue pour la prochaine génération de performances en laboratoire. La gamme comprend deux séries, EXR et EXP, toutes deux développées pour dépasser les attentes en matière de précision, de facilité d’utilisation et d’intégrité des données.
EXPLORER Plus : ergonomie améliorée et fonctionnalités avancées
La gamme EXPLORER Plus (EXP) introduit un ensemble de fonctionnalités avancées qui renforcent la productivité et la confiance des utilisateurs.
Mise à niveau sans effort
Un système de mise à niveau entièrement motorisé avec niveau à bulle numérique garantit une installation parfaite d’une simple pression sur un bouton, réduisant les erreurs et faisant gagner un temps précieux.
Options d’installation flexibles
Le terminal et la base amovibles permettent d’installer la balance dans des espaces restreints ou à l’intérieur de hottes sans compromettre l’ergonomie.
Utilisation simplifiée et sécurisée
Les portes automatiques du pare-brise, sans contact et dotées d’une protection anti-pincement, assurent un fonctionnement fluide et sans contamination. Un nouveau plateau de pesée carré et des kits de laboratoire dédiés, comprenant des supports pour tubes de centrifugation, aiguilles, fibres filtrantes et composants de Rotavapores, facilitent la manipulation des échantillons.
Suivi du pesage en temps réel
Des voyants d’état personnalisables fournissent un retour visuel immédiat sur l’état du processus de pesage et contribuent à des workflows de laboratoire plus efficaces.
Sécurité renforcée et gestion des utilisateurs
L’authentification par empreinte digitale pour jusqu’à 100 utilisateurs et un journal système détaillé de 100 000 entrées garantissent un fonctionnement sécurisé et traçable, adapté aux environnements réglementés.
Prise en charge de workflows polyvalents
L’accès à 3 000 bibliothèques d’échantillons partagées pour des applications spécialisées simplifie les tâches de pesage complexes et favorise des workflows cohérents et standardisés.
Stabilité de mesure supérieure
Des ioniseurs intégrés neutralisent les charges statiques à l’intérieur de la chambre et améliorent la répétabilité et la stabilité des résultats.
Adaptation précise aux conditions environnementales
Une plateforme de cellule de charge numérique surélevée et trois capteurs ambiants (température, humidité et pression atmosphérique) surveillent en continu l’environnement afin de garantir une précision de mesure optimale.
Points communs aux nouvelles gammes EXPLORER
Les modèles EXR et EXP reposent sur une base commune de performances, de précision et de facilité d’utilisation.
Avantages clés
Expérience utilisateur intuitive
Un grand écran tactile en verre de 7 pouces offre une navigation intuitive, une mise à niveau numérique et une gestion simplifiée des données. Les balances sont livrées prêtes à être installées rapidement et sans effort.
Précision constante et performances élevées
La calibration automatique interne garantit une précision fiable, tandis que la technologie d’ionisation limite les effets de l’électricité statique. Un plateau carré quadrillé, une cellule de charge protégée et plusieurs capteurs environnementaux contribuent à des mesures stables et reproductibles.
Gestion robuste des données
Les fonctionnalités comprennent une gestion des utilisateurs à quatre niveaux avec politiques de mot de passe, un journal système de 100 000 entrées pour les pesées de routine et les modifications de l’appareil, ainsi qu’une synchronisation horaire NTP pour des horodatages prêts pour l’audit.
Connectivité et intégration des données
Connexion fluide aux systèmes de laboratoire via HID (PC ou clavier sans pilote), USB Type-A, USB Type-C, Ethernet LAN, RS232 et Bluetooth ou Wi-Fi en option. L’intégration aux plateformes LIMS est simple et fiable.
Engagement environnemental
Le mode d’économie d’énergie ECO réduit la consommation jusqu’à 65 % pendant les périodes d’inactivité. Un emballage optimisé permet de réduire les coûts de transport et l’impact environnemental.
Choisissez EXPLORER pour
• Une précision exceptionnelle et des résultats fiables dans la durée
• Une expérience utilisateur et une ergonomie de premier plan
• Une connectivité fluide et une conformité réglementaire
• Une empreinte environnementale de laboratoire plus durable