UserName
Développement Durable Équipements De Laboratoire
Conseils et orientations pour les utilisateurs : ce que signifie pour les chambres climatiques le règlement F-Gaz 2024/573
Mai, 2025 | 4 min de lecture | Par: Binder
Conseils et orientations pour les utilisateurs : ce que signifie pour les chambres climatiques le règlement F-Gaz 2024/573
Depuis le 1er janvier 2025, le règlement révisé sur les gaz fluorés (UE) 2024/573 est en vigueur — une mesure clé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein de l’UE. Pour les exploitants et utilisateurs de chambres climatiques, ce règlement introduit plusieurs changements. Vous trouverez ci-dessous les informations les plus importantes, ainsi que des conseils et orientations pour appliquer le règlement à l’utilisation de chambres climatiques modernes.
binder-image.png
Les appareils existants bénéficient d’un droit acquis
L’une des questions les plus fréquentes concerne l’utilisation continue d’appareils existants fonctionnant avec des réfrigérants synthétiques. La réponse est : les chambres climatiques déjà installées bénéficient d’une clause de droits acquis et peuvent continuer à être utilisées. La maintenance reste également autorisée, à condition d’utiliser des réfrigérants recyclés. Pour les utilisateurs, cela signifie qu’aucune action immédiate n’est nécessaire concernant les équipements existants.
Les nouveaux modèles utilisent des réfrigérants naturels
Début 2025, BINDER propose des chambres climatiques utilisant des réfrigérants naturels et respectueux de l’environnement, notamment l’isobutane (R-600a), le propane (R-290) et le CO₂ (R-744). Ces substances ont un Potentiel de Réchauffement Global (PRG) ≤ 3 et sont donc entièrement conformes au règlement.
À noter en particulier : Les chambres climatiques constantes et les incubateurs réfrigérés des séries KBF et KB ont été encore améliorés et offrent désormais une efficacité énergétique accrue et des plages de température élargies — tout en conservant la même précision et fiabilité.
Sécurité lors de l’utilisation de réfrigérants inflammables
L’isobutane et le propane sont des réfrigérants inflammables. Pour garantir un fonctionnement sûr, BINDER a intégré les mécanismes de sécurité appropriés, tels qu’une double séparation métallique et l’utilisation de très petites quantités de réfrigérant. Il est également recommandé d’installer ces appareils dans des locaux bien ventilés d’un volume minimal de 20 m³. La certification de sécurité GS confirme la conformité aux normes de sécurité pertinentes. Pour les utilisateurs, rien ne change dans la manipulation quotidienne ; aucune formation supplémentaire n’est requise.
Règles transitoires pour les réfrigérants synthétiques
Pour les chambres climatiques fonctionnant à des températures inférieures à -50 °C, des exemptions spéciales s’appliquent conformément au règlement UE 2024/2729. Ces appareils peuvent continuer à utiliser le R-23 jusqu’à fin 2028, à condition que les justifications liées à la sécurité soient documentées. Aucune approbation officielle n’est requise.
La maintenance reste importante – même pour les nouveaux modèles
Pour un fonctionnement fiable et durable, une inspection annuelle des appareils est recommandée. Cela inclut :
  • La vérification et, si nécessaire, le remplacement des pièces usées
  • L’étalonnage des capteurs de température et d’humidité
  • La vérification de l’étanchéité du circuit frigorifique
Même pour les appareils utilisant des réfrigérants naturels, la maintenance régulière reste un facteur clé pour la sécurité opérationnelle et l’efficacité.
Disponibilité et durabilité à long terme
Le passage aux réfrigérants naturels offre non seulement une sécurité réglementaire, mais aussi des avantages économiques : la consommation d’énergie peut être réduite jusqu’à 66 %, ce qui diminue considérablement les coûts d’exploitation. En outre, l’isobutane, le propane et le CO₂ sont disponibles à long terme et ne sont pas soumis à des restrictions supplémentaires dans le cadre du règlement F-Gaz.
BINDER suit une stratégie de durabilité claire : l’entreprise est certifiée selon les normes ISO 9001, 14001 et 50001, a reçu la distinction EcoVadis et fonctionne déjà à 80 % avec une neutralité climatique (Scopes 1 et 2). D’ici 2045, BINDER vise une neutralité climatique totale.
Conclusion : sûr, efficace et prêt pour l’avenir
Le règlement F-Gaz 2024/573 constitue une étape importante vers une meilleure protection du climat dans la technologie du froid. Avec les nouvelles générations d’appareils et un focus clair sur les réfrigérants naturels, les utilisateurs de chambres climatiques BINDER sont bien équipés. Les appareils existants peuvent continuer à être utilisés et les nouveaux modèles répondent pleinement aux dernières exigences pour être sûrs, efficaces et durables.
En un coup d’œil – ce que les utilisateurs doivent savoir maintenant
  • Les appareils existants peuvent continuer à être utilisés et entretenus avec des réfrigérants recyclés (clause de droits acquis).
  • Les nouveaux appareils BINDER utilisent des réfrigérants naturels (R-600a, R-290, R-744) : respectueux de l’environnement, sûrs et économes en énergie.
  • Aucune formation utilisateur requise : la manipulation reste inchangée. Les appareils utilisant des réfrigérants inflammables sont sûrs grâce à leurs dispositifs de sécurité intégrés (p. ex. certifiés GS).
  • Les réfrigérants synthétiques dans les unités spécialisées (p. ex. MKT/MKFT) restent autorisés sous certaines conditions jusqu’en 2028.
  • La maintenance est recommandée : une inspection régulière augmente la sécurité opérationnelle et prolonge la durée de vie.
  • Pérennes et durables : les réfrigérants naturels sont disponibles à long terme et réduisent significativement les coûts d’exploitation.
binder-chart.png