UserName
Benchtop Rotors
Benchtop Rotors
Rotors conçus pour être utilisés dans des centrifugeuses de paillasse. Disponibles dans une grande variété de modèles, notamment à angle fixe et pivotants, à tambour et horizontaux. Pour une large gamme de capacités de tubes et de godets. Certains modèles sont disponibles avec des couvercles.
Thermo Scientific™ Rotor à nacelles oscillantes TX-400 4 x 400 ml
Prenez en charge une large variété de volumes d’échantillons et d’applications grâce au rotor oscillant à godet Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml.
Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 mL Swinging Bucket Rotor
Thermo Scientific™ Rotor swing-out TX-150
Ce rotor peut accueillir jusqu’à 24 tubes de prélèvement sanguin de 5/7 ml ou 8 tubes coniques de 50 ml à 4,500 tr/min / 3,260 x g et offre une flexibilité supplémentaire pour les besoins en matière de traitement par oscillation avec adaptateurs disponibles.
Thermo Scientific™ TX-150 Swinging Bucket Rotor for Sorvall ST8/ST8R
Thermo Scientific™ Rotor swing-out pour microplaques M10
Idéal pour les centrifugations rapides — centrifugez 4 microplaques ou 2 plaques midi-DeepWell avec la commodité des portoirs transportables à l’aide du rotor à godets oscillants pour microplaques Thermo Scientific™ M10
Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Bucket Rotor for Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R and SL8/SL8R Centrifuges
Complétez votre commande
Tubes à centrifuger
Tubes en verre et en plastique conçus pour être utilisés dans des centrifugeuses ; disponibles dans une grande variété de volumes, matériaux, configurations, valeurs RCF et types de bouchons ; peuvent être stériles ou non stériles ; peuvent comporter des graduations indiquant le volume sur le tube.
Centrifuges Tubes
Flacons pour milieu de culture
Généralement fabriqués en plastique ou en verre avec bouchons vissés, les flacons de milieux sont biologiquement et chimiquement inertes, ce qui leur permet de stocker des produits chimiques non dangereux ou des substances organiques volatiles pendant une période prolongée. 
Media Bottles
Microcentrifuges
Centrifugeuses compactes utilisées pour les échantillons de petite taille, comme les microtubes. Parfaites pour les séparations cellulaires par microfiltre et les échantillons HPLC. Disponibles sous forme d’unités manuelles électroniques ou portatives ; peuvent comporter des interfaces numériques et des capacités de réfrigération.
Microcentrifuges
FAQ
La conception du rotor a une incidence directe sur la vitesse de sédimentation, la récupération des échantillons et la durée de fonctionnement. Les rotors à angle fixe offrent des valeurs RCF élevées et sont optimaux pour les applications de centrifugation telles que la précipitation d'acides nucléiques ou de protéines. Les rotors à godets oscillants, quant à eux, maintiennent des trajectoires de séparation horizontales idéales pour la séparation par gradient de densité ou la séparation des composants sanguins. Les rotors de paillasse avancés intègrent désormais des fonctionnalités telles que des couvercles de confinement biologique, des alliages légers pour une accélération plus rapide et des revêtements résistants à la corrosion qui prolongent la durée de vie opérationnelle et réduisent les intervalles de maintenance.
Les rotors de paillasse sont généralement fabriqués en aluminium ou en composites de fibre de carbone. Les rotors en aluminium offrent un excellent rapport coût/résistance, mais peuvent se détériorer avec le temps s'ils sont exposés à des agents nettoyants agressifs ou à des cycles à grande vitesse. Les rotors en fibre de carbone sont plus légers, ce qui permet d'atteindre des vitesses plus élevées et de réduire la consommation d'énergie tout en minimisant les contraintes mécaniques sur le moteur de la centrifugeuse. Pour les utilisateurs expérimentés qui exécutent des protocoles exigeants ou des cycles fréquents à forte force g, les rotors composites offrent la meilleure combinaison de stabilité des performances et de longévité.
Une inspection et un nettoyage réguliers sont essentiels pour prévenir les microfissures, la corrosion et le déséquilibre. Après chaque utilisation, les rotors doivent être nettoyés avec un détergent doux, séchés soigneusement et stockés à l'envers pour éviter l'accumulation d'humidité. Un équilibrage et un étalonnage périodiques, ainsi que le respect du calendrier de remplacement du fabricant, contribuent à maintenir la reproductibilité et l'intégrité des rotors. Pour la centrifugation à température contrôlée, il est également conseillé d'équilibrer les rotors à la température de fonctionnement avant utilisation afin de minimiser la condensation et les contraintes mécaniques.
Commandez vos marques préférées