Serpillières et accessoires pour environnements contrôlés
Conçus spécifiquement pour des environnements contrôlés, nos balais et accessoires de qualité supérieure garantissent la propreté, la sécurité et la conformité dans des espaces critiques tels que les laboratoires, les salles blanches et les installations pharmaceutiques. Choisissez parmi une gamme de balais durables et faciles à nettoyer, de tampons en microfibre et de manches ergonomiques pour maintenir des normes d’hygiène optimales.
Tête de balai Contec™ Quiltec™ I
Fabriqué à partir de polyester 100 % à 2 plis autour d’un noyau en rayonne afin de générer un très faible nombre de particules et de fibres.
Contec™ Quiltec™ I Mop Head
Balais SureTRACE pour votre salle blanche
Inscrivez-vous dès maintenant au programme SureTRACE et commencez à économiser.
SureTRACE Mops for Your Cleanroom
Greener Choice
Parcourez nos options durables conçues pour aider à réduire l’impact environnemental de vos opérations de laboratoire.
Greener Choice
Liens utiles
Économisez maintenant - Offres exclusives
Finalisez votre commande - Offres exceptionnelles
Lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Sigma™
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage général et l’absorption des déversements dans des applications de salles blanches de classe ISO 6 ou supérieure. Les lingettes pour salle blanche Amplitude™ Sigma™ sont très absorbantes, offrent une excellente durabilité et propreté, et sont utiles dans une variété d’environnements.
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Cleanroom Wipes
Combinaison à capuche blanche DuPont™ Tyvek 600 Plus
Offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Les combinaisons à capuche DuPont™ Tyvek™ à coutures étanchées sont composées de polyéthylène haute densité filé flash.
    DuPont™ Tyvek 600 Plus White Hooded Coverall
    Gants de salle blanche en nitrile extra longs Ansell BioClean™ Nerva BNAL
    Les gants en nitrile de 16 in. de longueur jusqu’au coude sont résistants à une gamme de produits chimiques et réduisent le risque de contamination croisée.
      Ansell BioClean™ Nerva BNAL Extra Long Nitrile Cleanroom Gloves
      Questions fréquemment posées
      Les trois principaux types de serpillères sont :
      Serpillière plate : Dispose d'une tête plate avec un tampon jetable ou réutilisable souvent en microfibre. Idéale pour le nettoyage quotidien et fonctionne bien sur les surfaces planes.
      Serpillière à franges : Aussi connue sous le nom de serpillière traditionnelle, elle possède un ensemble de cordes ou de fils absorbants. Elle est efficace pour un nettoyage en profondeur et pour absorber les déversements, mais peut être plus difficile à essorer et à sécher.
      Serpillière éponge : Dispose d'une tête en éponge rectangulaire ou cylindrique souvent équipée d'un mécanisme d'essorage. Convient pour nettoyer les sols en carrelage et en linoléum, elle peut absorber une quantité considérable de liquide et est facile à essorer.
      Dans un environnement contrôlé, tel qu'une salle blanche ou un laboratoire, une serpillère plate avec un tampon en microfibre est généralement la plus efficace. Ce type de serpillère est préféré pour plusieurs raisons. Les tampons en microfibre peuvent piéger et retenir plus de saleté, de poussière et de microbes par rapport aux serpillières traditionnelles, ce qui est crucial pour maintenir des normes de propreté strictes. Les serpillières plates avec des tampons en microfibre ont tendance à libérer moins de particules que les serpillières à franges ou en éponge, réduisant ainsi le risque de contamination. Les tampons en microfibre peuvent être facilement retirés et stérilisés, garantissant que la serpillère reste hygiénique entre les utilisations. Les serpillières plates permettent une application plus contrôlée des solutions de nettoyage, ce qui est important pour maintenir les conditions spécifiques requises dans les environnements contrôlés.
      • Optez pour des têtes de serpillère en microfibre car elles piègent efficacement la poussière, la saleté et les microbes
      • Assurez-vous que le matériau de la serpillère est à faible peluchage pour minimiser la libération de particules
      • Les serpillières plates sont préférées pour leur facilité d'utilisation et leur couverture. Choisissez des têtes de serpillère jetables pour un usage unique ou réutilisables qui peuvent être stérilisées, selon le protocole de la salle blanche
      • Assurez-vous de la compatibilité de la serpillère avec les solutions de nettoyage. Un manche léger et ergonomique réduit la fatigue et améliore l'efficacité
      • Assurez-vous que la serpillère et les composants sont certifiés pour une utilisation en salle blanche
      Ressources et informations connexes
      Essuie-glaces
      Découvrez des informations complètes et des guides d'achat pour les essuie-glaces, qui conviennent aussi bien à un usage général qu'à des environnements contrôlés.
      Wipers
      Systèmes de nettoyage Contec™ pour environnements critiques
      Qu’il s’agisse de nettoyer ou de désinfecter les murs, les sols, les plafonds ou l’intérieur des RABS, isolateurs et enceintes de biosécurité, Contec propose un balai ou un outil de nettoyage répondant aux exigences strictes de l’industrie pharmaceutique et de la santé hautement réglementée d’aujourd’hui.
      Contec™ Mopping Systems for Critical Environments
      Application biopharmaceutique
      De la découverte de médicaments au remplissage final et à l’emballage, les produits Micronova éliminent la charge biologique et les particules afin de favoriser la propreté dans les zones de recherche et de production.
      Biopharma Application
      Acheter par marque