Pipettes électroniques monocanal
Appareils de laboratoire monocanal alimentés utilisés avec des embouts de pipette jetables pour transférer une quantité mesurée de liquide ; généralement préprogrammés et peuvent être programmables ; inclut des pipettes à déplacement positif et des pipettes répétitives.
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Code produit 15421920
Code produit 11786914
Code produit 17828469
Code produit 16368147
Code produit 16281682
Code produit 17878469
Code produit 11766914
Code produit 17818469
Code produit 10704733
Code produit 11796914
Code produit 15603036
Code produit 10237554
Code produit 17888469
Code produit 15693026
Complétez votre commande
Les Indispensables
Code produit 15191093
Code produit 11706924
Code produit 15683026
Code produit 16398147
Code produit 16222401
Code produit 17818479
Code produit 11776914
Code produit 16378147
Code produit 10102472
Code produit 15451920
Code produit 10475802
Code produit 13263019
Code produit 11849223
Code produit 11736914
Code produit 15673026
Questions fréquemment posées
Les pipettes électroniques monocanal offrent plusieurs avantages par rapport aux pipettes manuelles. Elles fournissent des mesures de volume cohérentes et précises, réduisant les erreurs humaines et améliorant la précision. Les fonctions automatisées, telles que la distribution, le mélange et les dilutions en série, simplifient les tâches de pipetage complexes, les rendant plus faciles à réaliser. De plus, les pipettes électroniques sont conçues pour réduire la fatigue physique, nécessitant moins de force manuelle pour fonctionner et minimisant le risque de blessures répétitives. La capacité de stocker et de rappeler plusieurs protocoles améliore encore l'efficacité et la reproductibilité des expériences.
La calibration d'une pipette électronique monocanal implique plusieurs étapes. Tout d'abord, assurez-vous que la pipette est propre et en bon état de fonctionnement, en utilisant les normes et outils de calibration recommandés par le fabricant. Entrez en mode calibration selon le manuel d'utilisation de la pipette, ce qui implique généralement de naviguer dans les options du menu sur l'affichage de la pipette. Distribuez un volume connu de liquide dans une balance et comparez le poids mesuré au volume attendu, en ajustant les paramètres de la pipette en conséquence. Répétez le processus de distribution et de mesure pour vérifier la précision de la calibration. Enfin, enregistrez les résultats de la calibration et les ajustements effectués pour référence future.
L'entretien régulier des pipettes électroniques monocanal garantit des performances optimales et une longévité accrue. Il est important de nettoyer régulièrement les composants extérieurs et intérieurs de la pipette pour éviter la contamination et assurer un fonctionnement fluide. Un soin approprié de la batterie est essentiel ; chargez la batterie de la pipette selon les recommandations du fabricant et remplacez-la si elle montre des signes de performance réduite. Calibrez périodiquement la pipette pour maintenir la précision, en suivant les directives du fabricant concernant la fréquence de calibration. Inspectez la pipette pour détecter l'usure des joints, des o-rings et d'autres composants, et remplacez les pièces endommagées si nécessaire. Lorsque la pipette n'est pas utilisée, rangez-la dans un endroit propre et sec, en évitant l'exposition à des températures extrêmes et à l'humidité.