Il existe de nombreuses autres fonctionnalités avancées qui améliorent le confort et peuvent être bénéfiques pour votre travail, telles que les poignets à bourrelets, les bouts des doigts texturés, etc. Les poignets à bourrelet renforcent la protection contre les gouttes de liquide et la résistance du gant en empêchant qu'il ne glisse, tandis que les extrémités des doigts texturées offrent une meilleure prise sur les objets secs et humides.
Aucun gant n'est parfait pour toutes les tâches. Parcourez notre large sélection de gants d'examen et utilisez notre outil de sélection interactif pour trouver celui dont les avantages correspondent le mieux à votre tâche, vos besoins et votre budget.
Guide pratique pour choisir les gants d'examen adaptés à votre activité
Le choix de gants adaptés à votre tâche joue un rôle crucial pour vous protéger contre les risques pour la santé et la sécurité. Cependant, la diversité des produits disponibles peut être déroutante. Ce guide de sélection explique les avantages et les inconvénients de chaque matériau et met en évidence d'autres facteurs importants pour vous aider à trouver les gants adaptés à vos tâches, à vos besoins et à votre budget.
Étape 1 : Types de matériaux utilisés pour les gants
Les différents matériaux utilisés pour les gants offrent des niveaux de protection variés contre les substances dangereuses avec lesquelles vous entrez en contact. Les matériaux les plus couramment utilisés pour la fabrication des gants d'examen sont le latex, le nitrile et le néoprène.
Comparaison des matériaux des gants
Le tableau présente en un coup d'œil les points forts et les points faibles des gants en vinyle, en latex, en nitrile et en néoprène. Une coche indique une résistance moyenne, deux coches une résistance moyenne et trois coches une résistance supérieure.
Étape 2 : Épaisseur des gants
L'épaisseur des gants est un autre facteur important dans le choix des meilleurs gants d'examen. Les gants plus fins offrent une meilleure souplesse, une meilleure dextérité et une meilleure sensibilité tactile, tandis que les gants plus épais offrent une meilleure protection et sont plus durables, ce qui leur permet de résister à plusieurs cycles d'utilisation. Les gants plus fins constituent le meilleur choix pour les examens médicaux ou physiques ou pour les procédures médicales. L'épaisseur est exprimée en mils. Un mil équivaut à un millième de pouce.
Étape 3 : Taille et ajustement
Cela peut sembler anodin, mais il est important de choisir la bonne taille de gants pour bénéficier d’une efficacité et d’une protection optimales. Le port de gants trop grands nuit non seulement à la dextérité, mais augmente également le risque d’infection ou de contamination. De petites particules ou des liquides peuvent s'infiltrer dans l'espace entre vos mains et les gants, et des particules peuvent tomber de vos mains et contaminer les échantillons et les processus. Des gants trop petits ou trop serrés réduiront votre dextérité après seulement une courte période d'utilisation et entraîneront rapidement une fatigue des mains.
Étape 4 : Autres caractéristiques utiles