Produits d'essuyage à usage général
Les produits d'essuyage à usage général sont conçus pour une variété de tâches de nettoyage, de désinfection et d'absorption dans les environnements industriels et personnels. Fabriqués à partir de divers matériaux, avec des options à usage unique et réutilisables, ils sont disponibles sous forme de systèmes d'essuyage individuels, de boîtes, en vrac et de rouleaux.
Liens utiles
Économisez dès maintenant - Offres exclusives
Code produit 200113539
Code produit 210687
Code produit 10243362
Code produit 10207164
Code produit 13478218
Code produit 30057831
Code produit 17701868
Indispensable
Code produit 8000663
Code produit 11862160
Code produit 17132242
Code produit 12565528
Code produit 200113562
Code produit 12655606
Finalisez votre commande - Offres exceptionnelles
FAQ
Les lingettes à usage général sont des chiffons ou des serviettes polyvalents destinés au nettoyage quotidien dans les foyers, les bureaux et les locaux commerciaux. Elles permettent d'essuyer les surfaces, de nettoyer les liquides renversés, de dépoussiérer et d'assainir. Fabriquées en papier, en tissu ou en tissu non tissé, elles peuvent être sèches ou pré-humidifiées. Ces lingettes sont appréciées pour leur commodité, leur facilité d'utilisation et leur efficacité. Les lingettes pour environnements contrôlés, quant à elles, sont conçues pour les salles blanches, les laboratoires et les zones nécessitant un contrôle de la contamination. Elles sont fabriquées à partir de matériaux non pelucheux, comme le polyester ou la microfibre, et peuvent être stériles ou contenir peu de contaminants ioniques. Fabriqués sous des contrôles de qualité stricts afin de minimiser la contamination, ils répondent à des normes rigoureuses telles que la norme ISO.
Les lingettes sèches et les lingettes humides offrent des avantages distincts en fonction des besoins spécifiques et des préférences de l'utilisateur. Les lingettes sèches permettent aux utilisateurs d'ajouter le type et la quantité de produits chimiques, de désinfectants ou simplement d'eau qu'ils préfèrent, offrant ainsi une certaine flexibilité pour différentes tâches, tandis que les lingettes préhumidifiées et prêtes à l'emploi sont pratiques pour le nettoyage et l'hygiène personnelle sur le terrain. En général, les lingettes sèches sont plus économiques que les lingettes préhumidifiées, surtout lorsqu'elles sont achetées en vrac. Les lingettes sèches peuvent être conservées plus longtemps sans risque de dessèchement, contrairement aux lingettes humides. Les lingettes humides sont disponibles dans différentes formulations, notamment antibactériennes, désinfectantes ou spécialisées pour des tâches spécifiques.
Les lingettes industrielles sont des matériaux de nettoyage absorbants et durables conçus pour être utilisés dans divers environnements industriels et commerciaux. Ils sont généralement utilisés pour des tâches telles que le nettoyage des machines, l'essuyage des surfaces, l'élimination de la graisse et de l'huile, et l'entretien général. Les chiffons industriels sont disponibles dans une variété de matériaux, y compris le tissu, le papier et les fibres synthétiques, et ils peuvent être traités avec des produits chimiques spécifiques pour améliorer leurs capacités de nettoyage ou pour répondre à des normes industrielles spécifiques. Ils sont appréciés pour leur résistance, leur capacité d'absorption et leur polyvalence dans le cadre de travaux de nettoyage difficiles.