UserName
Heat Resistant Gloves
Gants résistants à la chaleur
Nos gants résistants à la chaleur sont conçus pour protéger contre les températures élevées que l'on trouve dans les laboratoires et l'industrie. Fabriqués dans des matériaux résistants à la chaleur et à la flamme, les détails de la conformité réglementaire peuvent être obtenus au niveau de chaque produit.
À L'AFFICHE
Bel-Art™ All Cotton/Terry Gants pour autoclave
Pour la manipulation d'objets chauds provenant de l'autoclave ou du four, ou pour toute autre protection contre la chaleur. Les gants Bel Art™ All Cotton/Terry Autoclave Gloves sont doux et souples tout en étant durables.
    Bel-Art™ All Cotton\Terry Autoclave gloves
    DOUBLE-KNIT
    MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 Gants résistants aux produits chimiques avec isolation thermique
    Protection contre les températures extrêmes grâce à une doublure en coton doublement tricotée
    La construction lourde offre une résistance chimique polyvalente aux acides et aux solvants aliphatiques.
    MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 Chemical Resistant Gloves with Thermal Insulation
    PROTECTION DE HAUT NIVEAU
    ANSELL™ Gants ActivArmr™ résistants à la chaleur et aux flammes
    Conçu pour la manipulation intermittente d'objets secs et chauds jusqu'à 350°C (660°F)
    Résistant au contact, à la convection et à la chaleur rayonnante. Haut niveau de protection contre les coupures : EN niveau 5 et niveau E.
    ANSELL™ Heat and Flame Resistance ActivArmr ™ Gloves
    Complétez votre commande - Bonnes affaires
    Foire aux questions
    Les gants résistants à la chaleur peuvent adhérer à diverses certifications et normes pour garantir leur efficacité et leur sécurité. Voici quelques-unes des principales certifications et normes de conformité :
    • EN 407 (Europe) : Cette norme spécifie les performances thermiques des gants de protection contre la chaleur et/ou le feu, y compris la résistance au comportement au feu, à la chaleur de contact, à la chaleur convective, à la chaleur rayonnante, aux petites éclaboussures de métal en fusion et aux grandes quantités de métal en fusion
    • EN 388 (Europe) : Bien que principalement destinée aux risques mécaniques, cette norme inclut également des tests de résistance à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et aux perforations, souvent pertinents pour les gants résistants à la chaleur utilisés dans les environnements industriels
    • ANSI/ISEA 105 (USA) : Cette norme fournit des niveaux de performance pour les gants en termes de résistance aux coupures, aux perforations, à l'abrasion et à la chaleur. Elle aide à classer les gants selon leurs qualités de protection
    • ASTM F1060 (USA) : Cette méthode de test standard mesure le transfert de chaleur à travers les vêtements ou matériaux de protection lorsqu'ils sont exposés à un contact avec une surface chaude
    • NFPA 2112 (USA) : Cette norme spécifie les exigences minimales de performance et les méthodes de test pour les vêtements de protection, y compris les gants, pour la protection contre l'exposition aux flammes
    • ISO 11612 (International) : Cette norme spécifie les exigences de performance pour les vêtements, y compris les gants, qui protègent contre la chaleur et les flammes
    • Normes OSHA (USA) : Bien que ce ne soit pas une certification spécifique, la conformité aux règlements de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) exige souvent l'utilisation de gants résistants à la chaleur dans certains environnements pour protéger les travailleurs
    Comprendre ces certifications et normes permet de garantir que les gants répondent aux exigences de sécurité nécessaires pour des applications spécifiques et offrent une protection adéquate contre les dangers liés à la chaleur et au feu.
    Différents matériaux conviennent à divers niveaux de chaleur en fonction de leurs propriétés de résistance thermique. Voici un aperçu de certains matériaux couramment utilisés dans les gants résistants à la chaleur et de leur adéquation pour différentes plages de température :
    • Coton
      • Plage de température : Jusqu'à 200°F (93°C)
      • Adequation : Les gants en coton conviennent aux applications à faible chaleur, comme la manipulation de plats chauds ou le travail dans des environnements chauds. Ils offrent une protection de base et sont souvent utilisés avec d'autres matériaux comme doublures pour plus de confort
    • Cuir
      • Plage de température : Jusqu'à 400°F (204°C)
      • Adequation : Les gants en cuir sont durables et offrent une bonne protection contre la chaleur modérée. Ils sont couramment utilisés dans la soudure, le travail en fonderie et d'autres applications industrielles. Le cuir est également résistant aux étincelles et à des niveaux modérés d'abrasion
    • Kevlar
      • Plage de température : Jusqu'à 800°F (427°C)
      • Adequation : Les gants en Kevlar offrent une excellente résistance à la chaleur et sont également résistants aux coupures. Ils conviennent aux applications à haute chaleur, comme la manipulation de verre chaud, de métal et le travail dans des environnements à haute exposition thermique. Le Kevlar est souvent utilisé en combinaison avec d'autres matériaux pour une protection accrue
    • Tissu aluminisé
      • Plage de température : Jusqu'à 2000°F (1093°C)
      • Adequation : Les gants aluminisés reflètent la chaleur rayonnante et sont idéaux pour les environnements à très haute température, comme les fonderies, les opérations de fusion et d'autres applications industrielles impliquant des matériaux en fusion. Ils protègent contre la chaleur rayonnante et par contact
    • Silicone
      • Plage de température : Jusqu'à 500°F (260°C)
      • Adequation : Les gants enduits de silicone offrent une bonne protection contre la chaleur modérée à élevée et sont souvent utilisés dans les applications de cuisine et de transformation des aliments. Ils offrent flexibilité, adhérence et résistance aux produits chimiques et aux liquides
    • Nomex
      • Plage de température : Jusqu'à 800°F (427°C)
      • Adequation : Les gants en Nomex sont ignifuges et offrent une protection contre la chaleur élevée et les flammes. Ils sont couramment utilisés dans les applications de lutte contre les incendies, aérospatiales et militaires où l'exposition à une chaleur extrême et aux flammes est un risque
    • Fibre de carbone
      • Plage de température : Jusqu'à 2000°F (1093°C)
      • Adequation : Les gants en fibre de carbone sont utilisés dans des environnements de chaleur extrême et offrent une excellente isolation thermique. Ils conviennent aux applications telles que la manipulation de métal chaud, de verre et le travail dans des processus industriels à haute température
    En sélectionnant le matériau approprié pour la plage de température spécifique et l'application, vous pouvez garantir une protection et des performances optimales de vos gants résistants à la chaleur.
    Lors de la sélection de gants résistants à la chaleur, considérez les cinq facteurs suivants pour vous assurer qu'ils répondent à vos besoins spécifiques :
    1. Niveau de résistance à la chaleur
    Déterminez la température maximale que les gants peuvent supporter. Recherchez des gants testés et classés selon des normes telles que EN 407 ou ASTM F1060. Assurez-vous que les gants peuvent supporter les températures spécifiques auxquelles vous serez exposé, qu'il s'agisse de chaleur par contact, de chaleur rayonnante ou de chaleur convective.
    2. Matériau
    Différents matériaux offrent des niveaux variés de résistance à la chaleur et de durabilité. Les matériaux courants incluent le Kevlar, le cuir, le tissu aluminisé et les textiles spéciaux résistants à la chaleur. Choisissez un matériau qui offre le bon équilibre entre protection contre la chaleur, confort et dextérité pour vos tâches.
    3. Dextérité et ajustement
    Assurez-vous que les gants s'ajustent bien et permettent la dextérité nécessaire pour effectuer vos tâches efficacement. Des gants trop volumineux ou mal ajustés peuvent entraver les mouvements et rendre difficile la manipulation des outils ou des matériaux. Recherchez des gants qui offrent un bon équilibre entre protection et flexibilité.
    4. Durabilité et résistance à l'usure
    Considérez la durabilité des gants, surtout si vous les utilisez dans des environnements difficiles ou pour des tâches impliquant de l'abrasion, des coupures ou une manipulation lourde. Des gants avec des zones renforcées ou des couches supplémentaires peuvent offrir une meilleure résistance à l'usure et une durée de vie plus longue.
    5. Conformité et certification
    Assurez-vous que les gants sont conformes aux normes de sécurité et certifications pertinentes, telles que EN 407, EN 388 ou ANSI/ISEA 105. La conformité vérifiée garantit que les gants ont été testés et répondent aux critères de sécurité et de performance requis pour la résistance à la chaleur et autres propriétés protectrices.
    En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez sélectionner des gants résistants à la chaleur qui offrent le niveau de protection, de confort et de durabilité approprié pour votre application spécifique.
    Ressources et informations connexes
    La sécurité d'abord... et vite
    La sécurité commence ici. Trouvez des informations sur les articles de protection des mains, des yeux, du visage et de l'ouïe, ainsi que sur toute une série d'autres articles de sécurité.
    Safety First... and Fast
    Série Applications et Solutions : Brochure sur la sécurité
    Vous trouverez des informations sur divers produits de sécurité - des EPI aux désinfectants, en passant par les lingettes et les étiquettes de danger, ainsi que les vêtements de travail pour le stockage et l'entretien. 
    Applications and Solutions Series: Safety Brochure
    Sélection, ajustement et entretien des EPI
    Trouvez des informations sur la sélection des produits, l'ajustement, l'utilisation et l'entretien des articles d'EPI.
    PPE Selection, Fit and Maintenance Tools
    Acheter par marque