403 Forbidden
403 Forbidden
nginx
Microplate Readers and Washers
Lecteurs de microplaques et laveurs
Découvrez les solutions de détection Thermo Scientific™.
Si vous recherchez des lecteurs de microplaques ou des laveurs, explorez le portefeuille Thermo Scientific™ — une gamme complète de systèmes fiables et performants pour les ELISA, les essais cellulaires, la quantification des acides nucléiques, l’analyse des protéines et les applications de recherche avancées.
Disponibles via le réseau Fisher Scientific avec une visibilité complète des prix, un support de service et une expertise applicative.
Lecteurs de microplaques multimodes
Détection flexible pour des besoins de recherche en évolution.
Les lecteurs de microplaques multimodes Thermo Scientific offrent des technologies de détection puissantes et configurables pour prendre en charge une large gamme d’essais — des mesures de fluorescence de routine aux applications avancées de luminescence et basées sur l’alpha.
Choisissez le système adapté à votre flux de travail :
Lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX
Détection multimode avancée et entièrement configurable pour les applications de recherche.
Une plateforme modulaire très flexible prenant en charge les technologies d’absorbance, de fluorescence, de luminescence, de fluorescence résolue dans le temps (TRF) et AlphaScreen™. Conçue pour les laboratoires nécessitant une sensibilité maximale, une grande flexibilité et une évolutivité future.
Idéal pour :
  • Développement avancé d’essais
  • Applications TRF et AlphaScreen™
  • Essais cellulaires et flux de travail cinétiques
  • Laboratoires nécessitant des distributeurs, un contrôle des gaz ou une lecture par le bas
Principaux avantages de la gamme :
  • Large compatibilité d’essais
  • Configurations évolutives (selon le modèle)
  • Logiciel SkanIt™ intuitif
  • Adapté à la recherche académique, biotechnologique et pharmaceutique
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader
Lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF
Détection multimode fiable et économique pour les applications de routine.
Un lecteur multimode basé sur des filtres combinant l’absorbance, la fluorescence et la luminescence dans un système compact et facile à utiliser. Idéal pour les laboratoires exécutant des essais établis et des flux de travail standard.
Idéal pour :
  • Essais de fluorescence et de luminescence de routine
  • ELISA et flux de travail de recherche de base
  • Laboratoires soucieux du budget nécessitant des capacités multimodes
Principaux avantages de la gamme :
  • Large compatibilité d’essais
  • Configurations évolutives (selon le modèle)
  • Logiciel SkanIt™ intuitif
  • Adapté à la recherche académique, biotechnologique et pharmaceutique
Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF Multimode Microplate Reader
Lecteurs de microplaques à absorbance
Performance robuste pour ELISA et la quantification de routine.
Les lecteurs de microplaques à absorbance Thermo Scientific offrent des performances fiables et reproductibles pour les flux de travail ELISA et les essais généraux basés sur l’absorbance.
Choisissez le système adapté à votre flux de travail :
Spectrophotomètre de microplaques Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh
Détection d’absorbance avancée avec une flexibilité accrue.
Un spectrophotomètre de microplaques basé sur un monochromateur offrant une sélection de longueurs d’onde étendue, un fonctionnement optionnel via écran tactile et une capacité optionnelle pour cuvettes. Conçu pour les laboratoires nécessitant une plus grande flexibilité et une compatibilité élargie des essais.
Idéal pour :
  • Environnements multi-essais nécessitant une flexibilité des longueurs d’onde
  • Quantification de l’ADN/ARN et des protéines dans la gamme UV
  • Laboratoires nécessitant des mesures en cuvette
  • Utilisateurs recherchant une interface moderne et des fonctionnalités étendues
Principaux avantages de la gamme :
  • Mesures d’absorbance fiables et reproductibles
  • Optimisé pour les ELISA et les essais biochimiques
  • Logiciel SkanIt™ intuitif pour des flux de travail simplifiés
  • Solutions évolutives adaptées aux besoins applicatifs et au budget
Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh Microplate Spectrophotometer
Photomètre de microplaques Thermo Scientific™ Multiskan™ FC
Détection d’absorbance simple et fiable pour les flux de travail ELISA de routine.
Un photomètre de microplaques compact basé sur des filtres, conçu pour des mesures d’absorbance simples et fiables. Idéal pour les laboratoires réalisant des essais ELISA établis et pour les tests de routine.
Idéal pour :
  • Flux de travail ELISA de routine
  • Mesures d’absorbance en point final
  • Laboratoires de contrôle qualité et d’enseignement
  • Utilisateurs privilégiant la simplicité et l’efficacité économique
Principaux avantages de la gamme :
  • Mesures d’absorbance fiables et reproductibles
  • Optimisé pour les ELISA et les essais biochimiques
  • Logiciel SkanIt™ intuitif pour des flux de travail simplifiés
  • Solutions évolutives adaptées aux besoins applicatifs et au budget
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate Photometer
Laveurs de microplaques automatisés
Lavage constant et fiable pour les ELISA et les essais cellulaires.
Les laveurs de microplaques Thermo Scientific offrent des performances de lavage précises et programmables pour garantir la reproductibilité et la précision des essais.
Laveur de microplaques Thermo Scientific™ Wellwash™
Lavage fiable et facile à utiliser pour les applications ELISA de routine.
Un laveur robuste conçu pour des performances constantes dans les flux de travail ELISA standard. Offre une utilisation simple et des résultats fiables pour les laboratoires axés sur les tests de routine.
Idéal pour :
  • Lavage ELISA de routine
  • Flux de travail sur plaques standard à 96 puits
  • Laboratoires privilégiant la facilité d’utilisation et la fiabilité
  • Environnements soucieux des coûts
Principaux avantages de la gamme :
  • Performance de lavage constante et reproductible
  • Paramètres de lavage ajustables pour différents besoins d’essais
  • Volumes résiduels réduits pour améliorer la précision des essais
  • Utilisation conviviale pour des flux de travail efficaces
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Laveur de microplaques Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa
Lavage flexible pour un débit plus élevé et des flux de travail plus exigeants.
Un laveur avancé prenant en charge les plaques à 96 et 384 puits avec une programmabilité et une flexibilité accrues. Conçu pour les laboratoires gérant des essais plus complexes ou des exigences de débit plus élevées.
Idéal pour :
  • Formats de plaques à 96 et 384 puits
  • Flux de travail à haut débit
  • Protocoles de lavage plus complexes ou personnalisés
  • Laboratoires nécessitant une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle
Principaux avantages de la gamme :
  • Performance de lavage constante et reproductible
  • Paramètres de lavage ajustables pour différents besoins d’essais
  • Volumes résiduels réduits pour améliorer la précision des essais
  • Utilisation conviviale pour des flux de travail efficaces
Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer
FAQ
Étape 1 : De quel mode de détection avez-vous besoin ?
  • Absorbance uniquement → Explorez Multiskan™ FC ou Multiskan™ SkyHigh
  • Absorbance + fluorescence + luminescence → Explorez Varioskan™ ALF
  • Détection avancée incluant TRF ou AlphaScreen™ → Explorez Varioskan™ LUX
Étape 2 : Avez-vous besoin de distributeurs de réactifs ou d’un contrôle des gaz ?
  • Oui → Varioskan™ LUX
  • Non → Varioskan™ ALF ou modèles Multiskan™
Étape 3 : Réalisez-vous des essais cellulaires avec des cellules adhérentes ?
  • Oui → Envisagez Varioskan™ LUX (capacité de lecture par le bas)
Les lecteurs et laveurs de microplaques Thermo Scientific sont reconnus dans le monde entier pour leur fiabilité, leurs performances et leur facilité d’intégration dans les flux de travail en laboratoire.
  • Portefeuille complet
    Des mesures d’absorbance de routine à la détection multimode avancée
  • Solutions évolutives
    Systèmes adaptés aux laboratoires d’enseignement, aux instituts de recherche et aux environnements à haut débit
  • Logiciel intuitif
    Le logiciel SkanIt™ permet une configuration simple des essais, l’acquisition des données et leur analyse
  • Service et assistance
    Soutenus par une infrastructure de service mondiale avec des contrats de service disponibles via le réseau Fisher Scientific