Agitateurs orbitaux
Un agitateur orbital est un instrument de laboratoire utilisé pour mélanger, homogénéiser et agiter des échantillons dans divers récipients tels que des flacons, des bouteilles et des tubes. Les agitateurs orbitaux comportent généralement une plate-forme sur laquelle le récipient est placé et un bras motorisé qui déplace le récipient dans un mouvement orbital. Ce mouvement permet de mélanger soigneusement la solution sans qu'il soit nécessaire de la remuer manuellement.
Agitateurs résistants au CO₂ Thermo Scientific™
Bénéficiez d’un fonctionnement fiable 24 h/24 et 7 j/7, parfaitement adapté au maintien de cellules vivantes et en pleine croissance dans votre environnement de travail.
Contec™ Sterile IPA
Fisherbrand™ Agitateur orbital numérique
Doté de nombreuses fonctionnalités de conception haut de gamme, cet agitateur polyvalent convient à un large éventail de protocoles. Il offre une plage de vitesses de 20 à 300 tr/min avec des incréments de 1 tr/min.
Contec™ Sterile IPA
Grant Instruments™ Thermo-agitateur avec refroidissement pour microtubes et microplaques
Thermo-agitateur PCMT à vitesse et température variables, avec fonctions de chauffage et de refroidissement et un choix de blocs pour microtubes et microplaques. Il peut être utilisé comme thermo-agitateur pour microtubes et microplaques, incubateur de paillasse compact, ou agitateur pour microtubes et microplaques.
Contec™ Sterile IPA
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Questions fréquemment posées
Un agitateur orbital fournit un mouvement circulaire contrôlé pour mélanger ou agiter des échantillons dans des flacons, boîtes ou tubes. La plateforme effectue un mouvement orbital uniforme, généralement de 3 à 50 mm de diamètre, assurant un mélange doux mais constant sans formation de vortex ni contraintes de cisaillement.
Cela rend les agitateurs orbitaux particulièrement adaptés à la culture cellulaire, aux essais de solubilité, à la croissance bactérienne ou levurienne et à l’incubation d’échantillons. Le mouvement d’agitation garantit une distribution homogène des nutriments, des gaz ou des réactifs, favorisant des conditions uniformes dans tous les récipients.
Trois paramètres principaux déterminent l’efficacité du mélange et la compatibilité avec les échantillons :
• Plage de vitesses (tr/min) : les modèles à faible vitesse (20–300 tr/min) conviennent au mélange délicat ou à la culture tissulaire, tandis que les appareils à grande vitesse (jusqu’à 500 tr/min ou plus) favorisent une solubilisation rapide et la mise en suspension des cellules.
• Diamètre de l’orbite : une grande orbite (25–50 mm) assure un mélange énergique pour les grands flacons, tandis qu’une petite orbite (3–10 mm) est idéale pour les microplaques ou les petits volumes nécessitant un mouvement doux.
• Type de plateforme : les plateformes modulaires avec pinces, tapis antidérapants ou plateaux universels s’adaptent à différents types de récipients. Les modèles avancés proposent des profils de mouvement programmables et un contrôle numérique PID de la vitesse afin de maintenir une agitation constante, même sous charge variable.
Les agitateurs orbitaux modernes intègrent de nombreuses fonctionnalités visant à améliorer la reproductibilité, la durabilité et la sécurité :
• Compatibilité avec la température et le CO₂ pour les modèles incubés utilisés en culture cellulaire ou en applications de bioréacteurs.
• Accélération contrôlée par microprocesseur et démarrage anti-éclaboussures pour protéger les échantillons fragiles.
• Systèmes de détection de survitesse et de déséquilibre arrêtant automatiquement le mouvement afin d’éviter d’endommager l’équipement ou les échantillons.
• Moteurs CC sans balais, silencieux et sans maintenance, pour un fonctionnement fiable à long terme.
Pour les environnements réglementés, privilégiez les modèles offrant l’enregistrement des données, l’authentification des utilisateurs et une traçabilité conforme aux exigences GLP/GMP, garantissant des conditions d’agitation validées et auditables.
Commandez vos marques préférées