UserName
Speciality Pipette Tips
Pointes de pipettes spécialisées
Découvrez des pointes de pipette spécialisées pour les flux de travail utilisant des pipettes à déplacement positif, des distributeurs et des pipettes répétitives. Cette catégorie rassemble des formats de confiance proposés par Eppendorf, Gilson, Brand, Fisherbrand, Thermo Scientific Finnpipette et MP Biomedicals, aidant les laboratoires à comparer des options stériles, Biopur, exemptes de contamination PCR et codées par type pour une manipulation fiable des liquides.
Pistons capillaires Gilson™ MICROMAN™ E
Les pistons capillaires MICROMAN™ E offrent des résultats reproductibles et fiables, même avec les liquides les plus visqueux ou volatils.
    Gilson™ MICROMANTM E Capillary Pistons
    Pointes Eppendorf™ Combitip™ Advanced pour distributeurs multiples Multipette™
    Le consommable de choix d’Eppendorf pour tous les distributeurs multiples Eppendorf Multipette™. Disponibles en neuf volumes (de 0,1 à 50 ml), les pointes Combitip™ Advanced de qualité « Eppendorf Quality » conviennent parfaitement à une grande variété d’applications de laboratoire standard. Également disponibles dans les niveaux de pureté PCR clean, Biopur™ ou Forensic DNA Grade.
    Eppendorf™ Combitips™ Advanced Tips for Multipette™ Multi-dispensers - Eppendorf Quality
    Pointes de pipette Eppendorf™ Combitip Advanced™ Biopur™
    Répondez aux exigences accrues des laboratoires modernes avec ces pointes de pipette. Les pointes de pipette Eppendorf™ Combitip Advanced™ Biopur™ rendent le travail avec des substances radioactives, agressives ou toxiques plus sûr. Les pistons hermétiquement scellés empêchent la contamination par aérosols.
    Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipette Tips
    Complétez votre commande
    Pipette monocanal Multipette™ E3
    Distribue et pipette tout liquide, quelle que soit sa viscosité, tout en respectant les normes les plus strictes pour des résultats précis. La pipette monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3 offre un contrôle total du volume, une précision et une reproductibilité améliorées tout en réduisant les contraintes physiques pendant l'utilisation.
    Universal Pipette Tips
    Embouts distributeurs en polypropylène Fisherbrand™ : Adaptateur
    Adaptateur en polypropylène pour embout distributeur 25/50 ml qui est idéal dans la plupart des environnements de recherche, scientifiques et de laboratoire.
    Pipette Specific Tips
    Quelques conseils sur les pointes
    La performance d'une pipette est liée à sa pointe et nous pouvons vous aider à en trouver une qui s'adapte parfaitement.
    Pipette Specific Tips
    Foire aux questions
    Les pointes de pipette spécialisées sont conçues pour les flux de travail utilisant des pipettes à déplacement positif, des distributeurs et des pipettes répétitives. Les options proposées par Eppendorf, Gilson, Brand, Fisherbrand, Thermo Scientific Finnpipette et MP Biomedicals permettent d’adapter la plage de volume, le niveau de stérilité et le type d’échantillon à chaque application.
    Choisissez en fonction du système de pipetage, de la plage de volume et de la sensibilité de l’échantillon. Les pointes à piston capillaire Gilson conviennent aux applications à déplacement positif, les Combitips Eppendorf prennent en charge le dosage répétitif, tandis que les pointes Fisherbrand ou Thermo Scientific Finnpipette sont adaptées aux opérations de distribution de routine en laboratoire, avec des formats stériles ou non stériles.
    Eppendorf, Gilson, Brand, Fisherbrand, Thermo Scientific Finnpipette et MP Biomedicals couvrent les principaux besoins en matière de pointes de pipette spécialisées. Leurs gammes comprennent des pointes codées par type, des options Biopur ou PCR clean, des pointes pour distributeurs et des ensembles pour distributeurs répétitifs adaptés à différents flux de travail.
    Elles sont utilisées en biologie moléculaire, en diagnostic, en assurance et contrôle qualité (QA/QC), ainsi que pour les opérations générales de distribution en laboratoire. Les pointes Brand PD-Tips II, les Combitips Eppendorf et les pointes pour distributeurs Fisherbrand sont des choix courants lorsque la précision, le contrôle de la contamination et la distribution répétitive sont essentiels.
    Les pointes stériles et exemptes de contamination PCR réduisent les contaminations croisées et contribuent à protéger les analyses sensibles. Les formats Eppendorf Biopur, Combitips PCR Clean ainsi que les versions stériles de Gilson ou Fisherbrand sont utiles lorsque la pureté des échantillons, la traçabilité et la reproductibilité sont essentielles.
    Principales marques