Incubateurs standards pour votre laboratoire
Le choix du bon incubateur standard est essentiel pour garantir des résultats fiables et reproductibles en microbiologie, en pharmacie et dans les laboratoires de recherche. Avec de multiples configurations, plages de température et systèmes de circulation d’air disponibles, le choix du modèle dépend de vos exigences spécifiques.
Liens utiles
Économiser maintenant – Offres exclusives
Code produit 10529070
Code produit 15682056
Code produit 10839810
Code produit 15662056
Code produit 15810312
Code produit 15652056
Finalisez votre commande – Offres exceptionnelles
Les indispensables
Code produit 15672116
Code produit 15612126
Code produit 12625306
Code produit 15622116
FAQ
Un incubateur standard est un appareil de laboratoire conçu pour maintenir un environnement de température contrôlée pour l’incubation d’échantillons. Il est couramment utilisé pour les cultures microbiologiques, le stockage d’échantillons et les tests de stabilité.
Contrairement aux incubateurs CO₂, les incubateurs standards ne contrôlent pas les niveaux de gaz, ce qui les rend adaptés aux applications générales où des conditions atmosphériques précises ne sont pas nécessaires.
Plage de température et stabilité
La plage de température requise dépend de votre application. La plupart des incubateurs standards fonctionnent entre température ambiante +5°C et 70°C. La stabilité et l’uniformité sont essentielles pour garantir des conditions expérimentales constantes.
Volume et capacité de la chambre
Choisissez la taille de la chambre en fonction du volume d’échantillons. Les grandes capacités conviennent aux laboratoires à fort volume, tandis que les unités compactes sont adaptées aux espaces restreints.
Technologie de circulation de l’air
- Convection naturelle : flux d’air doux, réduit le dessèchement des échantillons
- Convection forcée : récupération rapide de la température et meilleure uniformité
Contrôle et surveillance
Les commandes numériques, alarmes et fonctions d’enregistrement des données améliorent la fiabilité et la conformité aux normes de laboratoire.
| Type | Caractéristique clé | Utilisation typique |
|---|---|---|
| Incubateur standard | Contrôle de température uniquement | Microbiologie, usage général |
| Incubateur CO₂ | Contrôle des gaz et de l’humidité | Culture cellulaire |
| Incubateur réfrigéré | Refroidissement + chauffage | ests BOD, études environnementales |
Comprendre ces différences vous aide à choisir l’équipement adapté à votre application.
Les incubateurs standards sont largement utilisés pour :
- Croissance de cultures microbiologiques
- Tests de stabilité pharmaceutique
- Contrôle qualité des aliments et boissons
- Laboratoires de recherche et universitaires