Congélateurs ultra-basse température
Les congélateurs ultra-basse température garantissent un stockage sûr et à long terme des échantillons biologiques et chimiques jusqu’à −80°C. Utilisés dans les laboratoires de recherche, biobanques, industries pharmaceutiques et environnements cliniques, notre gamme de Thermo Scientific, Eppendorf, Fisherbrand et Binder répond aux exigences strictes de stockage, de conformité et d’efficacité énergétique en Europe.
Liens utiles
Économiser maintenant – Offres exclusives
Code Produit 17967082
Code Produit 18080030
Code Produit 30281123
Code Produit 17966692
Code Produit 30243886
Finalisez votre commande – Offres exceptionnelles
Les indispensables
Code produit 17426432
Code produit 30281121
FAQ
Les congélateurs ultra-basse température sont utilisés pour stocker des échantillons biologiques et chimiques sensibles à environ -80°C. Ils permettent de préserver l’intégrité des échantillons à long terme dans les laboratoires de recherche, pharmaceutiques, cliniques et les biobanques, avec des marques telles que Thermo Scientific et Eppendorf.
Les congélateurs ultra-basse température utilisent une isolation avancée, des systèmes de réfrigération en cascade et une surveillance numérique pour maintenir des températures internes stables. Des fabricants comme Binder et Thermo Scientific mettent l’accent sur l’uniformité et une récupération rapide après les ouvertures de porte.
Les laboratoires de recherche, les biobanques, les installations pharmaceutiques et les laboratoires cliniques ont besoin de congélateurs ultra-basse température pour protéger les enzymes, vaccins, ADN, ARN et autres échantillons critiques dans des conditions de stockage contrôlées.
L’efficacité énergétique réduit les coûts d’exploitation et l’impact environnemental tout en garantissant un stockage fiable. Les congélateurs ULT modernes de Thermo Scientific, Binder et Fisherbrand sont conçus pour équilibrer performance et faible consommation d’énergie.