UserName
Programme SureTrace Produit en vedette
Contec - un partenaire fournisseur du programme SureTRACE™ .
Lingettes stériles non tissées pré-imprégnées Contec PROSAT
Les lingettes pré-imprégnées Contec™ PROSAT™ constituent une solution pratique et prête à l’emploi, pour un nettoyage et une désinfection fiables et uniformes dans les salles blanches et les environnements contrôlés. Pré-imprégnées de solutions à base d’IPA ou d’éthanol soigneusement contrôlées, elles éliminent la nécessité de préparer et d’appliquer séparément le solvant, contribuant ainsi à simplifier les procédures de nettoyage et à améliorer le contrôle des solvants.
Disponibles en versions stériles et non stériles, les lingettes PROSAT sont conçues pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, équipements, outils et autres zones critiques dans les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de laboratoire et en environnement contrôlé.