Offre DWK Sciences de la vie
Exclusivement réservé aux nouveaux clients start-up de New Lab
Offre unique : économisez jusqu'à 50 %
Profitez de cette offre exclusive unique pour démarrer votre nouveau laboratoire et essayez DURAN™ YOUTILITY™, la nouvelle génération de flacons de laboratoire.
Les flacons en verre borosilicaté 3.3 sont largement utilisés dans la recherche scientifique pour des activités telles que l'échantillonnage, le stockage, le mélange, la préparation de milieux et la stérilisation de liquides. Cependant, on ne s'y intéresse souvent pas davantage.
DWK Life Sciences a été le pionnier des flacons de laboratoire en verre borosilicaté GL 45 DURAN™ à vis dès 1972 et, depuis leur introduction il y a plus de 5 décennies, ils sont devenus les flacons de choix pour les laboratoires du monde entier.
Aujourd'hui, les flacons DURAN™ YOUTILITY™ de DWK offrent une approche de nouvelle génération, avec des caractéristiques qui améliorent considérablement la manipulation et l'utilisation du flacon. Il s'agit notamment de zones de préhension spécialement conçues et d'un nouveau filetage en verre qui facilite l'ouverture et la fermeture tout en restant entièrement compatible avec les bouchons DIN GL 45 et autres accessoires.