Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, yellow
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Marque: Thermo Scientific™ AB0264Y
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.41000kg
Description
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent, idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Points clés
- Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
- Capacité maximale des tubes de 0,25 ml après leur fermeture
- Scellable à l’aide de barrettes de bouchons plats et bombés. Options de bouchons ultra-transparents disponibles pour les dosages qPCR
Spécification
Certifié exempt d’ADN / RNase | |
0,2 mL | |
250 barrettes | |
Non stérile | |
Standard | |
250 tubes à barrettes |
Jaune | |
0,25 mL | |
Thermocycleurs | |
Polypropylène | |
Non inclus | |
Tubes, 8 barrette |