Learn More
Thermo Scientific™ Tubes and Domed Caps, strips of 8, assorted colors
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Marque: Thermo Scientific™ AB0490
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Description
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent, idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Points clés- Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml de 8 tubes par barrette, avec une capacité maximale de tube de 0,25 ml après leur fermeture
- Scellables à l’aide de barrettes de bouchons plats et bombés
- Options de bouchons ultra-transparents disponibles pour les dosages qPCR
- PCR
- qPCR
- PCR en temps réel
Spécification
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
0,2 mL | |
250 barrettes | |
Polypropylène | |
Bouchons bombés | |
250 tubes à barrettes et bouchons |
Assortiment | |
0,25 mL | |
Thermocycleurs | |
Standard | |
96 | |
Tubes, 8 barrette |