Learn More
1,1,1-trifluoro-5,5-diméthyl-2,4-hexanedione, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Useful for solvent extraction and GC separation of metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utile pour l’extraction de solvants et la séparation par GC des métaux.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Utile pour l’extraction de solvants et la séparation par GC des métaux.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione |
Densité | 1.13 |
Point d’ébullition | 68°C to 71°C (6 mmHg) |
Point d’éclair | 34°C (93°F) |
Indice de réfraction | 1.406 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1224 |
Beilstein | 1708830 |
Poids de la formule | 196.17 |
Pourcentage de pureté | 95% |