Learn More
1,1,1-trifluoroacétone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509982
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
421-50-1
C3H3F3O
112.05
FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
9871
1,1,1-trifluoropropan-2-one
CC(=O)C(F)(F)F
421-50-1
C3H3F3O
112.05
FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
9871
1,1,1-trifluoropropan-2-one
CC(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 1, 1-Trifluoroacetone
Point de fusion -78.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 22.0°C
Point d’éclair −30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3COCH3
Indice de réfraction 1.3000 (20°C, 589nm) max.
Quantité 25 g
Beilstein 01,II,717
Fieser 13,323; 15,212
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Viscosité 3.28 mPa.s (15°C)
Poids de la formule 112.05
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1-Trifluoroacetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.