Learn More
1,1’-azobis(N,N-diméthylformamide), 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 185710050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7677-24-9 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Code produit. 11915651
  • 375.00€ / 5g
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
10465-78-8
172.19
diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
CHEBI:48963
CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
C6H12N4O2
VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
5353800
(3E)-3(diméthylcarbamoylimino)-1,1-diméthylurée
Spécification
1, 1'-Azobis(N, N-dimethylformamide)
5g
97.5% min. (GC)
(CH3)2NCON=NCON(CH3)2
diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
172.19
CHEBI:48963
98%
111.0°C to 113.5°C
10465-78-8
C6H12N4O2
04,I,354
VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
(3E)-3(diméthylcarbamoylimino)-1,1-diméthylurée
5353800
172.19
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
FDS Documents