Learn More
1,1-binaphthyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10259450
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 1'-Binaphthyl
Note relative au nom 98%
CAS 604-53-5
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 143°C to 146°C
Couleur Marron
Point d’ébullition >360°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C20H14
Numéro MDL MFCD00041740
Quantité 5 g
Synonyme 1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthyl, 1,1'-dinaphthyl, binaphthyl, binaphthalene, 1-naphthalen-1-yl naphthalene, 1,1'-binaphtyl, di-.alpha.-naphthol, 1-1-naphthyl naphthalene, di-alpha-naphthol
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone
Clé InChI ZDZHCHYQNPQSGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=CC=CC(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)=C2C=C1
Nom IUPAC 1-naphtalène-1-ylnaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 254.33
CID PubChem 11789
Poids de la formule 254.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre