Learn More
1,1-bis(hydroxyméthyl)cyclopropane, 90 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 426250050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 39590-81-3 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
39590-81-3 | |
102.13 | |
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N | |
4101437 | |
C1CC1(CO)CO |
C5H10O2 | |
MFCD00464207 | |
1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f | |
[1-(hydroxyméthyl)cyclopropyl]méthanol |
Spécification
1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane | |
110°C | |
1.065 | |
5g | |
88.0 | |
90% | |
MFCD00464207 | |
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N | |
[1-(hydroxyméthyl)cyclopropyl]méthanol | |
4101437 | |
90% |
1.0650g/mL | |
Flacon en verre | |
215.0°C to 233.0°C | |
39590-81-3 | |
100.0 | |
C5H10O2 | |
1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f | |
C1CC1(CO)CO | |
102.13 | |
102.13 |
Sécurité et traitement
- 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.