Learn More
1,1‘-Carbonyldiimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11417686
28.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
530-62-1
C7H6N4O
162.15
MFCD00005286
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
68263
O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
530-62-1
C7H6N4O
162.15
MFCD00005286
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
68263
O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Peptide coupling reagent1,1'-Carbonyldiimidazole acts as a coupling reagent and utilized for coupling of amino acids in order to prepare peptide in organic synthesis. It is also used in the preparation of beta-keto sulfones, sulfoxides and beta-enamino acid derivatives. It is used to convert alcohols and amines into carbamates, esters, and ureas. It is involved in the preparation of formylized imidazole by reaction with formic acid. Further, it is used in the synthesis of dipolar polyamides compounds. In addition to this, it is considered as an equivalent of phosgene and used to prepare asymmetric bis alkyl carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le réactif de couplage de peptides1,1′-carbonyldiimidazole agit comme un réactif de couplage et sert à coupler les acides aminés afin de préparer un peptide en synthèse organique. Il est également utilisé dans la préparation des bêta-céto sulfones, des sulfoxydes et des dérivés d’acides bêta-énamino. Il est utilisé pour convertir les alcools et les amines en carbamates, esters et urées. Il est impliqué dans la préparation de l’imidazole formylé par réaction avec de l’acide formique. Il est également utilisé pour la synthèse de composés polyamides dipolaires. Il est également considéré comme un équivalent du phosgène et est utilisé pour préparer le carbonate de bis alkyle asymétrique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Il est incompatible avec l’eau, les acides forts, les agents oxydants forts, les bases fortes et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,1'-Carbonyldiimidazole
Point de fusion 116°C to 120°C
pH 7.7
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 6826
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1819
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylformamide.
Nom IUPAC Di(imidazol-1-yl)méthanone
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.