Learn More
1,1‘-Carbonyldiimidazole, 97 %, Alfa Aesar™
30.90€ - 284.00€
Identifiants chimiques
N° CAS 530-62-1
Formule moléculaire C7H6N4O
Molecular Weight (g/mol) 162.152
Numéro MDL MFCD00005286
InChI Key PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
IUPAC Name Di(imidazol-1-yl)méthanone
SMILES C1=CN(C=N1)C(=O)N2C=CN=C2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
11417686 FDS missing translation for 'viewDocuments' Alfa Aesar
A14688.09
10g 30.90€
10g Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Stock EU 19 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11427686 SDS missing translation for 'viewDocuments' Alfa Aesar
A14688.18
50g 110.00€
50g Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Stock EU 12 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11437686 SDS missing translation for 'viewDocuments' Alfa Aesar
A14688.30
250g 284.00€
250g Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Stock EU 2 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Descripción
Descripción
Applications
Le réactif de couplage de peptides1,1′-carbonyldiimidazole agit comme un réactif de couplage et sert à coupler les acides aminés afin de préparer un peptide en synthèse organique. Il est également utilisé dans la préparation des bêta-céto sulfones, des sulfoxydes et des dérivés d’acides bêta-énamino. Il est utilisé pour convertir les alcools et les amines en carbamates, esters et urées. Il est impliqué dans la préparation de l’imidazole formylé par réaction avec de l’acide formique. Il est également utilisé pour la synthèse de composés polyamides dipolaires. Il est également considéré comme un équivalent du phosgène et est utilisé pour préparer le carbonate de bis alkyle asymétrique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Il est incompatible avec l’eau, les acides forts, les agents oxydants forts, les bases fortes et les amines.
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
530-62-1
162.152
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
68263
C1=CN(C=N1)C(=O)N2C=CN=C2
C7H6N4O
MFCD00005286
1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
Di(imidazol-1-yl)méthanone
Especificaciones
1,1'-Carbonyldiimidazole
116°C to 120°C
7.7
97%
MFCD00005286
6826
1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Di(imidazol-1-yl)méthanone
68263
97%
Moisture sensitive
10g
530-62-1
C7H6N4O
UN3263
14,1819
Soluble in dimethylformamide.
C1=CN(C=N1)C(=O)N2C=CN=C2
162.152
162.15