Learn More
Acide 1,1-cyclobutanedicarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10040890
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5445-51-2
C6H8O4
144.13
MFCD00001325
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
2568
CHEBI:35691
cyclobutane-1,1-acide dicarboxylique
C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5445-51-2
C6H8O4
144.13
MFCD00001325
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
2568
CHEBI:35691
cyclobutane-1,1-acide dicarboxylique
C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 157°C to 161°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.1% max. (50°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C4H6(CO2H)2
Quantité 25 g
Beilstein 09, 724
Poids de la formule 144.13
Clarity (5 w/v% aq. soln.) clear
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine