Learn More
1,1‘-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Descrizione
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone is used in the preparation of thio-analogs of thioureas, sulforaphane and 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-one. It is involved in the preparation of norbiotinamine and its reactive derivatives such as isothiocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,1′-thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone est utilisé dans la préparation d‘analogues thio des thiouréas, du sulforaphane et du 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-one. Elle participe à la préparation de la norbiotinamine et de ses dérivés réactifs tels que les isothiocyanates.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
1,1′-thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone est utilisé dans la préparation d‘analogues thio des thiouréas, du sulforaphane et du 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-one. Elle participe à la préparation de la norbiotinamine et de ses dérivés réactifs tels que les isothiocyanates.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
Specifica
Nom chimique ou matériau | 1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone |
Point de fusion | 163°C to 166°C |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 1,1'-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonylbis pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 1,1'-carbonothioylbis, 2 1h-pyridinone,1,1'-carbonothioylbis, 1-2-oxopyridine-1-carbothioyl pyridin-2-one, acmc-20a80d, 1,1'-thiocarbonyldi-2-pyridone, 1,1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonyldi-2 2h-pyridone, 1,'1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone |
Poids de la formule | 232.26 |
Pourcentage de pureté | 95% |